Mikrobiologická analýza
Mikrobiální testování potravin a nápojů spočívá ve stanovení úrovně kontaminace mikroorganismy během výrobního procesu a v konečných spotřebitelských produktech. Mikrobiologické testování zahrnuje použití biochemických a molekulárních metod pro detekci, identifikaci nebo stanovení počtu mikroorganismů ve výrobku
.Doporučené kategorie
Objevte vysoce kvalitní mikrobiální kultivační média. Vyberte si z dehydratovaných nebo k použití připravených variant, které splňují průmyslové normy a regulační požadavky.
Prozkoumejte univerzální vzorkovače vzduchu založené na různých principech pro technologická řešení na míru. Jsou určeny pro potravinářství, čisté prostory, nebezpečné prostory a další oblasti.
Hygienický monitoring ověřuje účinnost vaší sanitační rutiny pomocí metod, jako je testování ATP, testování NAD, testování proteinů nebo odběr vzorků stěrů pro HACCP u potravin a nápojů a mikrobiologické testování konopí.
Důležitost mikrobiologického testování v potravinách a nápojích
Pokyny zákona o bezpečnosti potravin a normách pomáhají výrobcům potravin a nápojů udržovat bezpečnost a kvalitu výrobků. Identifikace patogenních mikroorganismů a mikroorganismů způsobujících kažení potravin je důležitou součástí mikrobiologie potravin, která zajišťuje bezpečnost spotřebitelů, zabraňuje znevážení značky a minimalizuje nákladné zmírnění následků neúspěšných kontrol nebo propuknutí otravy potravinami. Mezi klíčové faktory, které je třeba v programu mikrobiologického testování zvážit, patří četnost testování, ideální fáze výroby pro testování, složení matrice nebo výrobku, cílový organismus způsobující kažení a metody testování.
Bakteriální a plísňová kontaminace při výrobě potravin je spojena s různými onemocněními z potravin, jejichž příznaky sahají od mírné nevolnosti až po těžké otravy trávicího traktu a smrt.
Kontrola mikrobiálního kažení nápojů je rovněž zásadní pro zajištění uvedení bezpečných nápojů na trh.
Ztráty způsobené kažení mohou být pro výrobce nápojů nákladné, a to bez ohledu na to, zda se týkají složek nebo hotového výrobku. Ještě závažnější důsledky může mít, když se zkažený finální výrobek dostane na trh. Kromě peněžních ztrát vzniklých v důsledku zkaženého výrobku a jeho stažení z trhu může být vážně narušena také důvěra zákazníků a image značky.
Mikrobiologické aplikace QA/QC v testování potravin a nápojů
Mikrobiologické testy od kvantitativních po kvalitativní významně přispívají k identifikaci potravin a výskytu onemocnění z potravin. Tyto rutinní testy lze použít k validaci metod primární kontroly, jako je systém analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP). Rutinní mikrobiologická řešení pokrývají celý výrobní proces až po analýzu QA/QC výrobků a zároveň zajišťují soulad s regulačními normami. Zahrnují:
- Hygienický monitoring pro mikrobiologickou analýzu vzduchu, povrchů a personálu (řízení HACCP a testování ATP)
- Testování vody
- Testování patogenů
- Testování indikátorových organismů
- Testování mikroorganismů Testování mikroorganismů způsobujících kažení
Mikroorganismy způsobující kažení potravin
Kažení potravin, které se často pozná podle zhoršení textury, chuti nebo výživové hodnoty, mohou způsobovat kvasinky, plísně a bakterie. Existují dva typy kvasinek, které mohou způsobovat kažení. Pravé kvasinky metabolizují cukr a produkují alkohol a plynný oxid uhličitý procesem známým jako kvašení. Nepravé kvasinky se vyskytují jako suchý film na povrchu potravin s vysokým obsahem cukru nebo kyselin. Plíseň na potravinách je viditelná, protože růst plísní je tvořen vlákny. Ve výrobním závodě je omezení expozice mikrobům neustálým problémem, protože spory plísní se mohou vznášet vzduchem a hledat vhodné podmínky k dalšímu růstu. Kvasinky a plísně se vyskytují na potravinách s vysokým obsahem kyselin, jako je ovoce a okurky, zatímco bakterie dávají přednost potravinám s nízkým obsahem kyselin, jako je maso a zelenina. Zkažení potravin mohou způsobit také různé druhy bakterií tvořících nebo netvořících spory.
Nebezpečná onemocnění z potravin jsou často způsobena oportunními bakteriálními patogeny, včetně Salmonella, které mohou přežívat na drůbeži, mase nebo vejcích; E. coli, která kontaminuje hovězí maso a zeleninu; a listerie, která postihuje převážně mléčné výrobky a hotové potraviny s dlouhou dobou trvanlivosti.
Požadavky na mikrobiologické testování potravin
Zpracování, výroba a kontrola kvality potravin vyžaduje testování specifických mikroorganismů v procesu výroby. Požadavky se v jednotlivých odvětvích liší v závislosti na parametrech kažení jednotlivých druhů potravin a nápojů. Trvanlivost výrobku obvykle určuje, zda jsou nutné tradiční nebo rychlé metody testování. Tradiční metody obvykle zahrnují nátěry a kultivaci vzorků za účelem identifikace mikrobů. Rychlé metody využívají molekulární sondy k detekci mikrobiálních znaků DNA a jsou považovány za alternativní metody, pokud nejsou výslovně popsány v normách USDA, FDA, ISO nebo jiných. Rychlé metody jsou často upřednostňovány v případě, že je třeba provést kratší analýzu pro uvolnění vzorků potravin, zejména u masa a jiných potravin s krátkou dobou trvanlivosti. Alternativní metody jsou použitelné, pokud jsou validovány podle mezinárodních směrnic ISO 16140 nebo AOAC a přijaty příslušnou regionální vládou.
Vyhledejte v našem vyhledávači dokumentů datové listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
Související články
- An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
- There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
- Baird Parker Agar se používá k izolaci, předpokládané identifikaci a stanovení počtu Staphylococcus aureus z potravin a krmiv a farmaceutických výrobků.
- Find E. coli testing solutions, regulatory support, and lab efficiency services for food and beverage safety.
- Plant-based vegetable peptones are strictly of non-animal origin, so they pose no risk of carrying animal and human diseases such as BSE into fermentations and produced materials.
- Zobrazit vše (26)
Související protokoly
- Norma EN ISO 6579-1 specifikuje detekci Salmonella spp. ve vzorcích určených k lidské spotřebě, krmivech pro zvířata a v životním prostředí.
- Combine the ease of automated instrumentation with the accuracy of impedance-based cell counting using the Coulter principle in an affordable, handheld format.
- General guidance for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food according to EN-ISO 8523:1991 and EN-ISO 4832:1991, respectively.
- Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.
- The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
- Zobrazit vše (7)
Další články a protokoly
Jak vám můžeme pomoci
V případě jakýchkoli dotazů odešlete žádost o zákaznickou podporu
nebo se obraťte na náš tým zákaznického servisu:
Pište custserv@sial.com