Vlastní DNA oligo a qPCR sondy
Podívejte se, jak si objednat produkty Oligo online.
Oligonukleotidy tvoří základ moderního výzkumu v oblasti věd o živé přírodě, od základních genomických studií až po diagnostiku a terapii nemocí. Kromě jejich použití jako standardních nebo vysoce výkonných primerů v PCR se oligo-nukleotidy používají jako sondy, v microarray, ve vazebných, imunostimulačních testech, v Sangerově sekvenování & NGS (neadaptéry), antisense analýzách a při určování struktury pomocí rentgenové krystalografie.
Jako dodavatel zakázkových a předem navržených DNA oligo produktů pro celosvětový průmysl biologických věd s více než 35 lety zkušeností disponujeme špičkovou technologií, konkurenceschopnými cenami a neustálými investicemi do celosvětových operací. Vynikáme v obtížných konstrukcích se zaručenou kvalitou a výkonem díky komplexním znalostem bioinformatiky, různým chemickým syntézám a vlastním interně vyvinutým platformám. Provádíme pravidelné kontroly kvality pomocí hmotnostního spektrometru MALDI-TOF a ionizace elektrosprejem (ESI) a OD pomocí UV spektroskopie a udržujeme robustní systém řízení kvality (QMS).
Přehrajte si video a dozvíte se, jak objednat produkty Oligo online.
Specifikace standardních zakázkových a předpřipravených DNA OLIGOS A QPCR PROBES
Oligos v destičkách pro vysoce výkonné aplikace
Ať už vaše aplikace vyžaduje několik nebo více než 100 000 oligos, můžeme vám poskytnout formát, který bude nejlépe vyhovovat vaší aplikaci, automatizaci a systému LIMS. Naši odborníci na oligo vám mohou doporučit správnou destičku pro váš systém.
Specializujeme se na systémy manipulace s kapalinou, které normalizují koncentrace oligonukleotidů v úzkém rozmezí. Naše investice do automatizace umožňují rychlé dodání produktů specifikovaných zákazníkem, bez ohledu na to, jak jsou složité. Validační studie přepravy provádíme na všech kombinacích destiček a těsnění.
iScale Oligos™ DNA
iScale Oligos jsou ideální pro in vivo, vysoce výkonné a diagnostické projekty, pro které jsou požadována miligramová a gramová množství zákaznických oligos DNA. Tyto oligos DNA vyráběné v nejmodernějších laboratořích mají vysokou čistotu a přesnost a jsou podpořeny robustním systémem řízení kvality (QMS) a úplnou dokumentací.
Oligos pro sekvenování nové generace na zakázku (NGSO)
Pro hlavní sekvenační platformy jsou vyžadovány univerzální a indexové adaptérové sekvence na zakázku. Naše zakázková sekvenační oliga nové generace (NGSO) jsou vyráběna za přísných podmínek, aby byla zajištěna vhodná čistota a nízká křížová kontaminace, a splňovala tak výzkumné, komerční a molekulárně diagnostické potřeby.
Predesignované primery & qPCR sondy
KiCqStart.® Primery, genové matice a sondové testy
Nabízíme řadu předem navržených primerů a sondových testů pro analýzu genové exprese. KiCqStart® Primery jsou předem navržené SYBR® Green I Primery pro dvoukrokovou a jednostupňovou RT-qPCR. Pro dodržení MIQE, byly vyvinuty pomocí sofistikovaných bioinformatických nástrojů a validovány in silico, aby se zabránilo amplifikaci mimo cíl. Vlastní primery PCR, páry primerů a testy, které jsou k dispozici pro různé druhy a rodiny genů, lze snadno vyhledat a objednat online.
Sondy pro qPCR v reálném čase
Nabízíme velký výběr chemie sond pro vaše potřeby RT-qPCR. Naše komplexní portfolio sond zahrnuje sondy s dvojím značením, molekulární majáky, sondy LightCycler®, sondy Scorpions® a sondy obsahující uzamčené nukleové kyseliny® (LNA®). Naše sondy jsou poskytovány ve formátu, který zjednodušuje plánování vašich experimentů.
Real-time PCR Assay Design
Služby OligoArchitect™ pro návrh primerů a sond
S potěšením nabízíme služby OligoArchitect™ pro všechny vaše požadavky na návrh primerů a sond. OligoArchitect™ zahrnuje jak náš bezplatný online návrhový nástroj, tak i jedinečnou konzultační službu.
Prozkoumejte naše Vlastní oligos & qPCR sondy online nástroje.
Související zdroje
- Brochure: Streamline Your Molecular Biology Workflow
Get your groove on with our comprehensive range of products to support you through every step of the genomics workflow.
- Vlastní oligosondy a sondy qPCR Online nástroje
Zjistěte více o nástrojích, které nabízíme pro návrh sond oligo a qpcr, včetně OligoArchitect™ Primer and Probe Design Solutions a OligoEvaluator™: Oligonucleotide Sequence Calculator.
- Vlastní DNA/RNA oligo a qPCR sondy Zdroje
Prohlédněte si zdroje pro vlastní oligosondy, RNA oligosondy a qPCR sondy včetně online nástrojů, případových studií a často kladených otázek.
- Blanketové objednávky oligosložek na zakázku
Vlastní systém sledování blanketových objednávek oligosložek na zakázku zjednodušuje zákazníkům správu výdajů.
- Platební program RapidRED™
Platební program vám umožní minimalizovat papírování a zjednodušit proces online objednávání pomocí jediné nákupní transakce pro nastavení a vložení prostředků na váš platební účet.