Přeskočit na
56229
9-Nitroanthracene
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥98.5% (HPLC)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H9NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
223.23
EC Number:
210-021-9
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1877509
MDL number:
Assay:
≥98.5% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
technique(s)
MALDI-MS: suitable
mp
141-144 °C (lit.), 144-150 °C
cation traces
Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤100 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
[O-][N+](=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
InChI key
LSIKFJXEYJIZNB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 9-Nitroanthracene
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
56229-100MG04061833248539
56229-1G04061826165232