Přeprava a skladování tekutin
- Polyethylenové (PE) sudy a koše
- Skládací koše
- Koše z nerezové oceli
- Kontejnerové vozíky
- Související produkty
Ve výrobních provozech na jedno použití přináší skladovací systémy Mobius® efektivní, ergonomická a škálovatelná řešení pro správu tekutin ve vaší výrobní hale. Nabízíme řadu možností pro skladování, přenos, manipulaci a přepravu produktů, včetně polyethylenových (PE) sudů, nerezových zásobníků, skládacích zásobníků a kontejnerových vozíků.
Mezi výhody patří:
|
|
Související zdroje
- Tech Brief: Holistic Buffer Preparation
Buffer preparation is a critical but often undervalued aspect of biologics production. It involves a significant volume of buffers, with 15 different solutions used on average per process. This document discusses the optimization of in-house buffer preparation and potential considerations for outsourcing, highlighting the potential for a combined approach.
- Tech Brief: Shipping Qualification of Mobius® Large Liquid Transportation
Safe and efficient transportation of large bulk liquid substances, including critical items like sterile water, buffers, and drug products, is essential. We completed an extensive ISTA shipping validation to ensure the safest transportation. When considering transportation for these substances, various factors need to be evaluated for peace of mind.
- Brochure: Single-use Fluid Management: 2D and 3D Assemblies, Filtration, Storage, and Transportation Solutions
Mobius® offers 2D and 3D assemblies, filtration, storage, and transportation solutions for fluid management. These solutions include various container options and are designed to reduce errors, minimize risks, and improve efficiency. They provide flexibility, mobility, and support for single-use technologies at different certification levels.
- Tool: mAbsizer™ Calculator
mAb Expression, Purification, and Formulation
Polyethylenové (PE) sudy a zásobníky
Naše polyethylenové sudy jsou určeny pro média a vyrovnávací roztoky v procesních výrobních aplikacích na jedno použití. Tyto stohovatelné sudy jsou k dispozici ve velikostech 50 l, 100 l a 200 l a pojmou jednorázové standardní sestavy s horním i spodním uspořádáním kontejnerových portů, včetně těch s filtračními kapslemi připojenými k soupravám zkumavek ve sterilních aplikacích. Pro podporu a snadnou manipulaci jsou k dispozici kompatibilní varianty vozíků.
Skládací zásobníky
Naše skládací zásobníky, které umožňují snadné skladování během výrobních fází, jako je příprava pufrů, dodávka médií a formulace finálních produktů, bezpečně pojmou procesní nádoby o objemu 100 l až 1 000 l. Pokud se nepoužívají, jsou skládací a stohovatelné, což umožňuje optimální využití prostoru v přeplněných čistých prostorách.
Nerezové zásobníky
Nerezové zásobníky Mobius® nabízejí pokročilé řešení pro použití a skladování médií, pufrovacích roztoků a dalších meziproduktů při výrobě biofarmak. Jsou k dispozici v široké škále standardních konfigurací od 200 l do 1 500 l a lze do nich umístit řadu procesních nádob od společnosti Mobius® a dalších výrobců.
- Velké jednokřídlé dveře pro snadný přístup a umístění kontejnerů
- Konstrukce z nerezové oceli 304/304L
- Pohodlný výsuvný zásobník /li>
- Snadná skládací konstrukce eliminuje potřebu obsluhy nebo mechanické pomoci při plnění
- Materiály bez složek živočišného původu v konstrukci na jedno použití
- Na zakázku navržené nerezové zásobníky o objemu 2 000 l až 3 000 l
Kontejnerové vozíky
Kontejnerové vozíky Mobius® umožňují snadnou a bezpečnou manipulaci s kontejnery ve 2D pytlích a jejich skladování, přičemž chrání celistvost kontejnerů a cenný obsah. Jsou pojízdné a mají malé rozměry a poskytují maximální flexibilitu procesů. Každý vozík unese až šest procesních kontejnerů ve velikostech 10 l, 20 l a 50 l. Vozíky obsahují rám a šest kolébek pro kontejnery, které se vysunou dopředu a zajistí na místě pro snadné nakládání a vykládání. Pohodlná rukojeť pomáhá obsluze naklápět stojany pro lepší odvod vody.