Přístroje pro zobrazování buněk
Buněčné zobrazovací přístroje lze použít k vyhodnocování, měření, analýze a testování stavu buněk a buněčných kultur v různých pracovních postupech. Digitální buněčné zobrazovače využívají algoritmy pro objektivní měření stavu buněk a buněčných kultur, čímž eliminují zkreslení uživatele a zefektivňují procesy pro větší konzistenci. Systémy pro zobrazování živých buněk umožňují studium živých buněk pomocí časosběrné mikroskopie, což přináší zásadní poznatky o funkci buněk a údaje o více parametrech pro základní výzkum a objevování léčiv. Nabízíme cenově výhodná řešení, která rozšíří kapacitu vaší laboratoře pro živé a digitální zobrazování buněk.
Digitální buněčná zobrazovací jednotka Millicell® DCI
Monitorujte své buněčné kultury snadno pomocí digitální buněčné zobrazovací jednotky Millicell® DCI. Millicell® DCI automatizuje měření buněčných kultur, od konfluence po počet a morfologii buněk, a umožňuje tak rychlejší a konzistentnější kultivaci. Tento přístroj je ideální pro vědce a laboratorní techniky zodpovědné za růst a údržbu buněčných kultur pro základní výzkum, objevování léčiv a bioprocesní aplikace.
- Objective measurements
- Confluency determination
- Estimated cell counts
- Hemocytometer or in-vessel measurement
- Adherentní buněčné, sféroidní a organoidní kultury
- Volitelná webová cloudová služba pro ukládání dat, jejich archivaci a analýzu růstových trendů
Systém pro zobrazování živých buněk CellASIC® ONIX2
Přeměňte svůj mikroskop na systém pro zobrazování živých buněk pomocí systému CellASIC® ONIX2. Tento mikrofluidní systém využívá vysoce kvalitní, opticky průhledné mikrofluidní destičky a intuitivní software pro integraci s širokou škálou inverzních mikroskopů, které umožňují nepřetržité pozorování živých buněk s velkým zvětšením, jak reagují na své prostředí v reálném čase.
- Dynamické zobrazování živých buněk
- Kompatibilní s jakýmkoli inverzním mikroskopem
- Malé rozměry
- Uživatelsky přívětivé ovládání
- Přístroj je kompatibilní se všemi inverzními mikroskopy
- Automatické řízení rychlosti průtoku, posunů plynu a teploty, stojatých gradientů, přidávání živin/léčiv a změn médií
- Opticky průhledné mikrofluidní destičky umožňují zobrazování živých buněk pro mnoho aplikací
Související zdroje produktů
- Flyer: Millicell® DCI Overview
The Millicell® DCI Digital Cell Imager provides quick, objective determination of common cell culture parameters including confluency, cell count, and morphology.
- Brochure: CellASIC® ONIX2 Overview
Precision control of your cell culture environment for advanced live cell imaging & microscopy.