Merck
Polymerní mikrosféry a nanočástice
Abstraktní znázornění polymerních mikrosfér nebo nanočástic útočících na nádorovou buňku. f poly
Nové systémy pro podávání léčiv založené na polymerních nanočásticích a mikrosférách a liposomech prokázaly velký potenciál při zvyšování terapeutických účinků léčiv. Biodegradabilní polymery se silnou biokompatibilitou, jako jsou poly(kyselina mléčná a glykolová) (PLGA), kyselina polymléčná (PLA) a polykaprolakton (PCL), se široce používají při vývoji systémů pro podávání léčivých částic. Účinné farmaceutické látky (API), ať už jde o malé molekuly nebo biologické sloučeniny<./a>, mohou být zapouzdřeny do mikrosfér a nanočástic nebo připojeny k povrchu částic pro specifické aplikace podávání léčiv, jako je prodloužené uvolňování, cílené podávání léčiv a ochrana API před předčasnou degradací. Po podání biologicky rozložitelných nanočástic a mikročástic naložených léčivem se biokompatibilní  polymer rozkládá in vivo hydrolýzou esterové páteře na netoxické produkty. Rychlost uvolňování léčiva lze modulovat výběrem správného typu polymeru a úpravou procesu enkapsulace.
Související zdroje produktů
Strana 1 z 2
Polymerní mikrosféry a nanočástice Degradex®
Nabízíme hladké a fluorescenční mikrosféry a nanočástice Degradex® na bázi PLGA a PCL. Obyčejné mikrosféry a nanočástice PLGA lze použít ve formulacích pro podávání léčiv a RNA jako kontrolní látky nebo je lze použít k testování kompatibility systému před vložením API do nosiče. Fluorescenční nanočástice a mikrosféry lze použít v mnoha zobrazovacích a diagnostických aplikacích, např:
  • detekce vazebných událostí nebo zesílení signálu
  • sledování tekutin
  • sledování buněk
  • studie fagocytózy
  • fluorescenční mikroskopie
  • výzkum v oblasti objevování léčiv
  • nosiče léčiv, v nichž lze na povrch částic navázat a doručit API
Jednoduché i fluorescenční částice mají povrch funkcionalizovaný karboxylovými skupinami, které umožňují kovalentní připojení proteiny, peptidy, protilátky, antigeny a malé molekuly.
Degradex® poly(mléčná-ko-glykolová kyselina) (PLGA) a polykaprolaktonové mikrosféry a nanočástice jsou biologicky odbouratelné a biokompatibilní polymerní částice, které jsou k dispozici v rozmezí průměrů 100 nm až 50 μm. Částice Degradex® lze použít k potvrzení kompatibility s nosiči léčiv před vývojem lékové formy. Povrchová funkcionalizace částic karboxylovými skupinami navíc umožňuje použití částic Degradex® pro cílenou terapii a prodloužení doby cirkulace.
Naše fluorescenční částice kyseliny poly(mléčné a glykolové) (PLGA) s excitačními/emisními vlnovými délkami 460/500, 530/582, 644/665 a 780/820 nm umožňují snadnou vizualizaci částic v biozobrazovacích a diagnostických aplikacích, včetně sledování buněk, studií fagocytózy, fluorescenční mikroskopie a objevování léčiv. Nabízíme zelené, oranžové, červené a blízké infračervené fluorescenční částice PLGA v rozsahu velikostí od 100 nm do 50 μm v průměru.