Gelová elektroforéza nukleových kyselin
Gelová elektroforéza nukleových kyselin je molekulárně biologická technika pro separaci, identifikaci a purifikaci fragmentů DNA a RNA na základě velikosti a náboje. Při této technice se molekuly DNA a RNA oddělují působením elektrického pole, které přesouvá záporně nabité nukleové kyseliny přes agarózovou nebo polyakrylamidovou gelovou matrici.
Doporučené kategorie
Optimalizujte analýzu DNA a RNA pomocí našich barviv, gelů a značkovacích činidel pro přesnou kvantifikaci.
Přečtěte si o vysoce čistých biologických pufrech v různých složeních a formátech balení, abyste získali vynikající stabilitu roztoku a kontrolu pH pro své aplikace v bioprocesech.
Biologické detergenty a povrchově aktivní látky, včetně biologicky odbouratelných alternativ vyhovujících nařízení REACH, jsou k dispozici pro buněčnou lýzu, elektroforézu DNA/RNA, Western blotting, transfekci a mnoho dalších aplikací v přírodovědném výzkumu.
Systémy Mili-Q® nabízejí inovativní technologie čištění vody navržené tak, aby podporovaly potřeby laboratorního výzkumu, cíle udržitelnosti a další důležité požadavky.
Gelová matrice funguje jako síto, které umožňuje kratším molekulám projít póry gelu rychleji než molekulám delším.
- Agarosové gely se častěji používají pro elektroforézu DNA a RNA a mohou rozlišit fragmenty DNA v rozsahu od 50 párů bází (50 bp) do 50 000 bp pomocí standardních elektroforetických technik.
- Polyakrylamidové gely mají menší rozsah separace a mohou rozlišit fragmenty DNA menší než ~500 bp s velmi vysokým rozlišením.
- Agarozové i polyakrylamidové gely lze také použít v elektroforetických testech pohybového posunu (EMSA) k charakterizaci interakcí mezi proteiny a nukleovými kyselinami.
Po elektroforéze lze molekuly DNA a RNA vizualizovat pomocí barviv nebo UV světla, extrahovat a purifikovat z gelu nebo přenést pro blotování. Tyto metody jsou běžnými přípravnými technikami v aplikacích a pracovních postupech klonování, PCR, hmotnostní spektrometrie, sekvenování nové generace (NGS) a Northern a Southern blot.
Vyhledejte v našem vyhledávači dokumentů datové listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
Související články
- Ethidium bromid je dobře známé a široce používané fluorescenční barvivo v biotechnologickém výzkumu.
- An ultrafiltration cartridge can be placed at the outlet of a water purification system to deliver nuclease-free ultrapure water.
- Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
- Learn how water impurities can affect pH. Water quality defined as pure water or Type 2 water is recommended to prepare buffer solutions or measure pH.
- Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
- Zobrazit vše (8)
Související protokoly
- Úvod do elektroforézy s kyselinou nukleovou a standardní protokoly pro elektroforézu v agarózovém gelu pro DNA, RNA a elektroforézu v polyakrylamidovém gelu pro DNA.
- Precast Agarose Gels for RNA Electrophoresis are suitable for separating RNA sizes from 0.25 to 10 kb.
- The easiest way to use the Blocking Reagent is with the Roche DIG Wash and Block Buffer Set, a ready-to-use set of stock solutions.
- These gels are suitable for separating nucleic acids, giving sharp DNA bands and low background fluorescence.
- Rychlá, čistá a snadno použitelná alternativa k použití skalpelu nebo žiletky pro extrakci pásů DNA a RNA z agarózových gelů po gelové elektroforéze.
- Zobrazit vše (13)
Další články a protokoly
Jak vám můžeme pomoci
V případě jakýchkoli dotazů odešlete žádost o zákaznickou podporu
nebo se obraťte na náš tým zákaznického servisu:
Pište custserv@sial.com