MQuant® StripScan - neodhadujte, měřte
Mobilní aplikace MQuant® StripScan přečte výsledky testovacích proužků MQuant® během několika sekund. Využijte tuto aplikaci pro kontrolu v procesu výroby potravin a nápojů, kontrolu dezinfekce nebo testování životního prostředí, a to pro následující parametry:
|
|
Naše testovací proužky MQuant® umožňují semikvantitativní detekci parametrů. V kombinaci s aplikací poskytují digitální přesnost při odečítání výsledků.
Vlastnosti:
Měřící přístroj je vybaven systémem, který umožňuje provádět měření na základě výsledků měření:
- Rychlé, přesné a reprodukovatelné odečty výsledků - svým digitálním výsledkům můžete důvěřovat
- Bezproblémová správa dat, sledovatelnost a sdílení dokumentace a výsledků
- Univerzální barevná reference nyní poskytovaná jako přidaná hodnota se všemi kompatibilními testovacími proužky bez příplatku
- Zdarma dostupná aplikace MQuant® StripScan v obchodech s aplikacemi Android a Apple - stahujte TEĎ!
Jak měřit parametry pomocí aplikace?
Provádění testů pomocí aplikace
Příprava testovacích materiálů MQuant®
Spusťte aplikaci MQuant® StripScan na svém mobilním zařízení a připravte si testovací proužek MQuant® a kartu MQuant® dodanou v balení výrobku k testování.
Aplikace MQuant® StripScan umožňuje snadné odečítání 10 chemických parametrů, viz SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY níže.
Otestujte svůj vzorek
Namočte testovací proužek do připraveného vzorku na přibližně 2 sekundy. Vytřepejte z proužku přebytečnou tekutinu a osušte zadní stranu proužku papírovým ručníkem.
Výběr parametru testu v aplikaci MQuant®
V aplikaci vyberte příslušný parametr testu a sledujte dobu čekání, kterou ukazují hodiny odpočítávající čas.
Umístění testovacího proužku
Během odpočítávání umístěte namočený testovací proužek do středu šedé oblasti karty MQuant®.
Čtení z testovacího proužku pomocí aplikace MQuant®
Před koncem odpočítávání přiložte smartphone ke kartě MQuant® a zarovnejte značky na kartě a obrazovce.
Odčítání se spustí automaticky.
Obdržte svůj ověřený výsledek testu v aplikaci MQuant®
Získejte výsledek testu přímo z obrazovky aplikace. Všechny výsledky testů se ukládají do vašeho profilu.
Přihlaste se na webový portál MQuant® a kdykoli si prohlédněte výsledky svých testů
Přihlaste se na webový portál MQuant® na adrese https://www.mquant-stripscan.com/login. Zde můžete spravovat svůj uživatelský profil, prohlížet a analyzovat výsledky a sdílet data testů se členy týmu nebo přímo do systému LIMS.
Související technické zdroje
- Beverage Testing with the MQuant® StripScan Mobile App
This article examines the use and efficiency of the MQuant® StripScan mobile app to measure the pH of orange juice samples and nitrate concentration of mineral water samples.
- Navigating Disinfection Control in Food and Beverage Manufacturing
Disinfection control makes use of the chemical reactions caused by disinfectants to determine their absence or presence, or more precisely their concentration.
- Rapid In-Process Analyses with Handheld Digital Solutions
In this webinar, learn how easy-to-use digital in-process analyses solutions can solve the increased need for testing, training, and documentation by providing easy-to-use analytical solutions with automatic data documentation, all the while keeping the costs of doing in-process analyses low.
- Quickly Analyze Chemical Disinfectant Parameters of Your Production Line after Disinfection
A thorough disinfection control testing of filling and processing equipment must be conducted to ensure that no disinfectant residues remain and subsequently contaminate the final food or beverage products. Join our webinar to learn the importance of Disinfection control of your production sites.
- Flyer: MQuant® StripScan App
Don’t guess, measure! MQuant® StripScan mobile app for digital readout of MQuant® test strips.
Network error: Failed to fetch