Merck
Aminokyseliny
Ilustrace ribozomu, který se pohybuje podél mRNA a začleňuje aminokyseliny do polypeptidu.
Aminokyseliny (AK) jsou skupinou organických molekul, ve které se každá skládá ze základní aminoskupiny (-NH2), kyselé karboxylové skupiny (-COOH) a organické R skupiny (nebo postranního řetězce), která je pro každou aminokyselinu jedinečná. Aminokyseliny jsou stavebními kameny bílkovin a také meziprodukty v metabolismu. Amino a karboxylové skupiny aminokyselin reagují za vzniku kovalentní amidové vazby, která se nazývá peptidová vazba. Tato vlastnost aminokyselin umožňuje jejich polymeraci za vzniku bílkovin i peptidů, které mají obecně kratší řetězec aminokyselin. Aminokyseliny lze rozdělit do tří skupin: esenciální aminokyseliny, neesenciální aminokyseliny a podmíněné aminokyseliny. Aminokyseliny se běžně používají jako doplňky v médiích pro buněčné kultury a ve výzkumu metabolismu. Zjistěte, jak mohou naše aminokyseliny v různých čistotách a stupních změnit vaše výzkumné snahy.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Související zdroje produktů
Aminokyseliny v buněčných kulturách
Aminokyseliny jako stavební kameny bílkovin mají zásadní význam pro zařazení do médií buněčných kultur. Neesenciální aminokyseliny (NEAA) jsou ty, které si organismus obvykle vytváří sám, ale lze je přidávat do kultivačních médií - samostatně nebo ve formě koktejlu NEAA - jako doplněk pro stimulaci buněčného růstu a podporu dlouhověkosti.
Polyaminokyseliny
Naše polyaminokyseliny mají vlastnosti, které napodobují proteiny, takže jsou ideální jak pro dodávání léčiv, tak pro dodávání nukleových kyselin.in vitro i in vivo. Dodáváme polyaminokyseliny pro výzkum i cGMP se zvýšenou rozpustností, stabilitou při navázání léčiva, enkapsulací léčiva, cílením léčiva, obcházením faktorů vícečetné lékové rezistence (MDR), minimální stimulací imunitního systému, nízkou toxicitou a biologickou odbouratelností. Vyrábíme polyaminokyseliny na zakázku pro specifické rozsahy molekulových hmotností nebo rozsahy polydisperzity (distribuce velikosti). Kromě toho můžeme konjugovat polyaminokyseliny s aktivními farmaceutickými látkami (API) pro vaše použití při podávání léčiv. 
Přírodní aminokyseliny
Přírodní aminokyseliny jsou neproteinogenní aminokyseliny, které se buď vyskytují v přírodě, nebo jsou chemicky syntetizovány. Ať už jsou využívány jako stavební bloky, konformační omezení, molekulární lešení nebo farmakologicky aktivní produkty, představují naše nepřirozené aminokyseliny téměř nekonečnou škálu rozmanitých strukturních prvků pro vývoj nových vodítek v peptidických i nepeptidických sloučeninách. Vzhledem k jejich zdánlivě neomezené strukturní rozmanitosti a funkční všestrannosti jsou široce využívány jako chirální stavební bloky a molekulární lešení při konstrukci kombinatorických knihoven. Používají se jako molekulární sondy a mohou pomoci lépe pochopit funkci biologických systémů. Optimalizované a vyladěné analogy peptidických substrátů, inhibitorů nebo efektorů jsou také vynikajícími analytickými nástroji a molekulárními sondami pro zkoumání signálních transdukčních drah nebo genové regulace.