Chromatografie na tenké vrstvě
Chromatografie na tenké vrstvě (TLC) je metoda založená na afinitě, která se používá k oddělení sloučenin ve směsi. TLC je vysoce univerzální separační metoda, která se široce používá pro kvalitativní i kvantitativní analýzu vzorků. TLC lze použít k analýze prakticky jakékoli třídy látek, včetně pesticidů, steroidů, alkaloidů, lipidů, nukleotidů, glykosidů, sacharidů a mastných kyselin.
Doporučené kategorie
Vyberte si z klasických TLC desek s křemičitým, hliníkovým, skleněným a plastovým podkladem a také z desek HPTLC, desek TLC a HPTLC třídy MS a desek PLC.
Dosáhněte přesných separací s naší rozsáhlou kolekcí HPLC kolon. Zlepšete retenci, rozlišení a selektivitu. Objednejte si je ještě dnes.
Váš zdroj rozpouštědla: Najděte si to pravé se značkami Supelco®, SigmaAldrich®, & SAFC® pokrývající analytické, laboratorní, & biofarmaceutické použití. Objednávejte online.
Pokrývá široký rozsah kyselin: Supelco® pro analýzu, Sigma-Aldrich® pro laboratoře, SAFC® pro biofarmacii. Řešení na míru pro rozmanité potřeby.
Při TLC je stacionární fáze tenká vrstva adsorpčního materiálu, obvykle silikagelu nebo oxidu hlinitého, nanesená na inertní povrch desky, obvykle ze skla, plastu nebo hliníku. Vzorek se nanese na jeden konec desky TLC a umístí se vertikálně do uzavřené komory s organickým rozpouštědlem (mobilní fáze). Mobilní fáze se pohybuje po desce kapilárními silami a složky vzorku migrují na různé vzdálenosti na základě jejich rozdílné afinity ke stacionární a mobilní fázi. Jakmile rozpouštědlo dosáhne horní části desky, deska se vyjme z vyvolávací komory a vysuší se. Oddělené složky se na desce objeví jako skvrny a vyhodnotí se retenční faktor (Rf) každé složky.
Proces a principy TLC
TLC je založena na klasickém principu chromatografie, kdy se složky směsi oddělují mezi pevnou stacionární fází a kapalnou mobilní fází na základě rozdílné afinity obou fází.
TLC Retenční faktor (Rf)
Retenční faktor (Rf) se používá k měření pohybu sloučenin po TLC desce. Rf je definován jako vzdálenost, kterou urazí jednotlivá složka, vydělená celkovou vzdáleností, kterou urazí rozpouštědlo. Jeho hodnota je vždy mezi nulou a jedničkou.
Rf = vzdálenost ujetá komponentou vzdálenost uražená rozpouštědlem
Obecně platí, že čím silněji se sloučenina váže na adsorbent stacionární fáze, tím pomaleji migruje po TLC desce. Protože adsorbenty TLC jsou obvykle polární, nepolární sloučeniny mají tendenci cestovat po desce rychleji, což vede k vyšším hodnotám Rf, zatímco polární sloučeniny mají tendenci pohybovat se pomalu a mají nižší hodnoty Rf.
Aplikace TLC
TLC se široce používá v mnoha průmyslových odvětvích a výzkumných oblastech, včetně farmaceutického průmyslu, klinického testování, environmentální toxikologie, analýzy potravin, vody a pesticidů a kosmetiky. Mezi typické aplikace TLC patří:
- Analýza reziduí léčiv a antibiotik ve vzorcích potravin a životního prostředí
- Identifikace a kvantifikace barviv, přísad, konzervačních látek a sladidel v potravinářských a kosmetických výrobcích /li>
- Kontrola kvality a testování čistoty farmaceutických přípravků
- Rychlý, vysoce výkonný screening před HPLC
- Zkoumání chemických reakcí pro dokončení
Vyhledejte v našem vyhledávači dokumentů datové listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
Související články
- In this article we present several HPTLC applications and analytical standards for ginsenosides.
- Discover the history of thin-layer chromatography (TLC) and its key milestones that have shaped analytical chemistry over the past century.
- HPTLC-MS was used to analyze stevioside and rebaudioside in artificial sweeteners, stevia plants, cola and isotonic drinks with a minimum of sample preparation.
- Thin layer chromatography (TLC), an analytical technique often used to separate and identify compounds present in a given mixture, can also be used to determine the purity of a particular substance within that mixture
- TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets.
- Zobrazit vše (14)
Související protokoly
- TLC separation relies on capillary forces to transport substances on a stationary phase after mobile phase transport.
- Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
- HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
- Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
- The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.
- Zobrazit vše (13)
Další články a protokoly
Jak vám můžeme pomoci
V případě jakýchkoli dotazů odešlete žádost o zákaznickou podporu
nebo se obraťte na náš tým služeb zákazníkům:
Pište [email protected]