Merck
DomůProduktyAnalytická chemiePříprava analytických vzorkůPodporované kolony pro extrakci kapalin, pryskyřice a příslušenství
Podporované kolony pro extrakci kapalin, pryskyřice a příslušenství
Předbalené kolony EXtrelut® NT pro extrakci lipofilních sloučenin z vodných roztoků
Extrakce kapalina-kapalina (LLE) je proces extrakce rozpouštědlem, při kterém se analyt oddělí převedením z jednoho nemísitelného rozpouštědla do jiného rozpouštědla pomocí separační nálevky. Extrakce s podporou kapaliny (SLE) je typem procesu LLE, při kterém jako podpora rozpouštědla funguje polární pevné médium.
Příprava vzorku je zásadním a časově náročným krokem analýzy a selektivní příprava vzorku je nezbytná pro využití výhod, které nabízejí pokročilé analytické přístroje. Klasický přístup LLE však může být časově náročný kvůli tvorbě emulzí, špatné separaci fází a velké spotřebě rozpouštědel.
Naše sorbenty EXtrelut® a extrakční kolony kapalina-kapalina nabízejí účinnější LLE, zejména pro přípravu vzorků vodných matric. SorbentEXtrelut® NT zjednodušuje LLE nahrazením separační nálevky. Tento bezemulzní, jednostupňový proces je snadno ovladatelný a efektivní z hlediska spotřeby rozpouštědel a přináší úsporu materiálu a času ve srovnání s klasickou nálevkovou separací.
SorbentEXtrelut® NT se využívá při přípravě vzorků pro klinický, diagnostický, potravinářský a nápojový průmysl, dále při průmyslové a domácí analýze a analýze odpadních vod.
Přečtěte si více informací o produktu
EXtrelut® NT předbalené sloupce
Nabízíme tři předbalené kolony EXtrelut® NT pro extrakci lipofilních sloučenin z vodných roztoků v závislosti na objemu vzorku. Kolona EXtrelut® NT1 pojme maximálně 1 ml. Kolony EXtrelut® NT3 a EXtrelut® NT20 pojmou maximálně 3 ml, resp. 20 ml. V této koloně se eluce provádí s 2-3násobkem objemu vzorku.
EXtrelut®. NT bulk obalový materiál &; náplňové balíčky pro SLE
EXtrelut® NT obalový materiál je k dispozici pro přípravu velkoobjemových extrakčních kolon. Kromě toho poskytujeme opakovaně plnicí balení EXtrelut® NT pro doplňování kolon EXtrelut® NT20.
EXtrelut® NT příslušenství
Nabízíme také příslušenství EXtrelut® NT, jako například odběrové zkumavky se šroubovacími uzávěry a kanyly s Luerovým hrotem pro skleněné kolony EXtrelut® NT1 a EXtrelut® NT3. K dispozici jsou také náhradní filtry pro všechny tři předbalené kolony EXtrelut® NT.