Indikátory
Indikátory pro titraci a další aplikace
Nabízíme široké portfolio vysoce kvalitních indikátorů pro sledování chemických reakcí. Naše výrobky dostupné v různých velikostech balení vám umožní získat všechny indikátory pro vaše specifické aplikace z jednoho zdroje. Naše indikátory vám umožní přesně určit koncový bod pro širokou škálu typů titrací.
Naše portfolio zahrnuje:
- Kyselino-alkalické (pH) indikátory
- Komplexní nebo kovové indikátory
- Fluorescenční indikátory
- Redoxní indikátory
Také nabízíme speciální indikátory přizpůsobené přesně požadavkům vašich aplikací. Všechny naše indikátory jsou přísně testovány, aby byly zajištěny přesné, spolehlivé a reprodukovatelné výsledky.
Kyselo-alkalické (pH) indikátory
Kyselino-alkalický indikátor nebo indikátor pH je slabě kyselý nebo slabě zásaditý indikátor, který vykazuje barevnou změnu při změně koncentrace vodíkových (H+) nebo hydroxidových (OH-) iontů ve vodném roztoku. Indikátory pH se používají především v laboratorních aplikacích k identifikaci konečného bodu acidobazické reakce a ke kvantitativnímu stanovení obsahu kyselin nebo zásad v roztoku. Při použití jako rychlý indikátor koncového bodu acidobazické titrace dochází v bodě ekvivalence ke změně barvy indikátoru, což uživateli umožňuje vizuálně rozpoznat koncový bod titrace.
Fluorescenční indikátory
Fluorescenční indikátory jsou sloučeniny, které vykazují změnu svých fluorescenčních vlastností v důsledku změny koncentrace vodíkových iontů, oxidačního potenciálu nebo koncentrace kovových iontů. Fluorescenční indikátory jsou nezbytné pro stanovení koncového bodu srážecí titrace, při níž dochází k dobře definované změně jedné z těchto vlastností v bodě ekvivalence.
Lze je také použít k barvení a vizualizaci buněk, buněčných složek, chromozomů a bakterií a také k detekci reakcí antigen-protilátka.
Redoxní indikátory
Redoxní indikátory jsou sloučeniny, které vykazují změnu barvy při určitých hodnotách rozdílu potenciálů. Tyto indikátory mají redukované a oxidované formy v různých barvách. Redoxní indikátory se používají v laboratořích ke sledování redoxních reakcí, k určení přibližných redoxních potenciálů a k indikaci koncového bodu redoxní titrace (v oxymetrii). Barva redoxních indikátorů se nemění při určité hodnotě pH, ale při určitém redoxním potenciálu, který se nachází blíže bodu ekvivalence reakce.
Související zdroje produktů
- Brochure : Colorize Your Lab
Explore our wide range of indicators for classical analytical titrations and utilize smart tables to easily find the ideal one for your specific needs.