Merck
Bezpečná manipulace
Bezpečná manipulace s nebezpečnými chemickými látkami je při každodenní práci v laboratoři vždy výzvou. My vám to usnadníme!
Díky dokonale sladěným komponentům - chemikáliím, obalům, bezpečnostním nástrojům a stahovacím systémům - budete moci využívat výhod bezpečné, pohodlné práce bez kontaminace i při vysoce citlivých aplikacích. 
Specializované nástroje pro
pomohou vám okamžitě předejít škodlivým nehodám, chemickým popáleninám, nákladným kontaminacím a časově náročnému sledování problémů.
Všechny materiály jsou přísně testovány pro své použití, např. těsnicí materiál systémů pro odebírání rozpouštědel pro použití s acetonitrilem v přístrojích HPLC.
Všechny naše výrobky podléhají platným bezpečnostním předpisům - od samouzavíracích trysek až po bezpečnostní příslušenství s přetlakovými mechanismy a antistatickými zařízeními.
Využijte našich dlouhodobých zkušeností s manipulací s nebezpečnými chemikáliemi a zvyšte svou osobní bezpečnost hned při prvním použití.
Odběrné systémy pro bezpečnou dodávku rozpouštědel
Systémy pro odčerpávání rozpouštědel
  • Vyrobeno z nerezové oceli nebo PTFE
  • Ruční systém s ruční kuličkovou pumpou pro rozpouštědla ve skleněných nebo HDPE lahvích
  • Manuální systém s ruční nebo nožní kuličkovou pumpou pro rozpouštědla v nádobách o objemu 10 l a více
  • Systém s inertním plynem pro nádoby z nerezové oceli
  • Senzory hladiny & možnost individuální instalace
Odběrné systémy pro bezpečné zásobování anorganickými látkami
Systémy pro odčerpávání anorganických látek
  • Vyrobeno z PE nebo PVDF
  • Ruční systémy s ruční nebo nožní kuličkovou pumpou pro kyseliny a zásady v balení 25 l a více