Merck
900666
Bruker standard solvent
suitable for MALDI-MS, 50% ACN + 47.5% H2O + 2.5% TFA
Synonyma:
Trifluoroacetic acid solution, TFA in H2O/ACN, TFA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CF3COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
114.02
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
5446934
MDL number:
Technique(s):
MALDI-MS: suitable
Bp:
72.4 °C (lit.)
Vapor pressure:
97.5 mmHg
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
97.5 mmHg
form
liquid
contains
2.5% trifluoroacetic acid, 47.5% H2O, 50% acetonitrile
technique(s)
MALDI-MS: suitable
bp
72.4 °C (lit.)
mp
-15 °C (lit.)
density
0.921 at 25 °C
cation traces
Ba: ≤5 ppm, Ca: ≤20 ppm, Cd: ≤5 ppm, Co: ≤5 ppm, Cr: ≤5 ppm, Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤20 ppm, K: ≤20 ppm, Mg: ≤5 ppm, Mn: ≤5 ppm, Na: ≤20 ppm, Ni: ≤5 ppm, Pb: ≤5 ppm, Zn: ≤5 ppm
application(s)
general analytical
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
General description
Trifluoroacetic acid (TFA) is a nonaqueous solvent. At room temperature, TFA has the ability to liquify native and regenerated celluloses.
Application
Bruker standard solvent can be used in sample preparation and calibration for matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS), ensuring accurate identification of pathogenic bacteria from clinical positive blood cultures.
Biochem/physiol Actions
Trifluoroacetic acid (TFA) is mainly preferred as an internal chemical shift referencing agent in 19F NMR.
signalword
Danger
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
44.6 °F
flash_point_c
7 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-05-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)