Transferové membrány a soupravy
Immobilon® PVDF a nitrocelulózové přenosové membrány poskytují vysokou citlivost a nízké pozadí při Western blottingu a dalších aplikacích blottingu. Membrány Immobilon® jsou přizpůsobeny specifickým aplikacím, detekčním chemikáliím a technikám blottingu a jsou nabízeny v různých variantách pro dosažení optimálních výsledků, flexibility a pohodlí.
Nabízíme čtyři typy membrán Immobilon® PVDF a také nitrocelulózové membrány Immobilon®, z nichž každá je optimalizována pro konkrétní aplikaci blotování proteinů. K dispozici jsou také blotovací sendviče, které obsahují předřezané listy membrány a blotovací filtrační papír.
- Membrána Immobilon® NC je vyrobena z nitrocelulózy a vykazuje nejnižší pozadí díky snížené nespecifické vazbě protilátek se schopností vázat proteiny i nukleové kyseliny pro různé blotovací aplikace.
- Immobilon®-E membrána (0,45 µm) je jediná PVDF membrána, která se smáčí ve vodných pufrech, čímž odpadá krok předběžného smáčení metanolem. Tato membrána je vhodná pro většinu aplikací Western blottingu.
- Membrána Immobilon®-P (0,45 µm) je optimalizována pro Western blotting a nabízí lepší manipulaci a barvení než nitrocelulóza. Všechny membrány Immobilon®-P PVDF mají velikost pórů 0,45 μm.
- Membrána Immobilon®-PSQ (0,2 µm) je ideální pro sekvenování proteinů a imunoblotting nízkomolekulárních proteinů. Má vyšší vazebnou kapacitu pro proteiny a vyšší retenci než membrány o velikosti 0,45 µm.
- Membrána Immobilon®-FL (0,45 µm) byla vyvinuta pro imunodetekci založenou na fluorescenci. Má nízké fluorescenční pozadí v širokém rozsahu excitačních a emisních vlnových délek.
- Rolky Immobilon® NOW (8,5 cm x 10 m) poskytují větší pohodlí oproti standardním rolkám přenosových membrán. Pomocí měřicích značek na víku balení získáte standardní mini nebo mid blot jediným řezem.
Související zdroje produktů
- Article: Methods Used to Detect Proteins and Nucleic Acids Bound to Membranes
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
- Brochure: Rethink Western Blotting
Explore our products designed to improve each step of the Western blotting workflow.
- Handbook: Protein Blotting Tips and Tricks
This handbook represents the collective experience of our application scientists, who are actively engaged in advancing the science of protein blotting and detection.
- Article: Western Blotting
Protokol Western blot podrobně popisuje přenos proteinů z gelů na nitrocelulózu, který je klíčový pro postupy imunoblottingu ve výzkumu.
Rodina přenosových membrán Immobilon® |
---|
Immobilon® Nitrocelulózové membrány pro Western Blotting
Nitrocelulózové (NC) membrány vážou proteiny prostřednictvím hydrofobních interakcí. Nitrocelulózové membrány Immobilon®:
- váží proteiny i nukleové kyseliny
- jsou kompatibilní s technikami Western blotting, Northern blotting, Southern blotting a dot blot
- vykazují nízkou pozadí, což je dáno sníženou nespecifickou vazbou protilátek
- vykazují vynikající vazebnou kapacitu pro nízkomolekulární proteiny
- jsou optimalizovány pro chemiluminiscenční, chromogenní a fluorescenční detekci