Kovy
Dosáhněte spolehlivých výsledků s naší rozsáhlou řadou produktů zahrnující kovy, soli kovů a oxidy kovů v různých kvalitách, které jsou ideální pro různé aplikace ve výzkumu a vývoji, výrobě a kontrole kvality. Díky vybraným surovinám, nejmodernějším výrobním technologiím a přísnému řízení kvality zaručujeme, že budeme dodávat prvotřídní produkty vysoké čistoty a kvality pro široké analytické aplikace.
Můžete těžit z naší konzistence jednotlivých šarží a vynikajícího výběru produktů - s třídami čistoty a specifikacemi orientovanými na praxi, které jsou k dispozici v různých velikostech balení.
Products
EMSURE® a EMPLURA® Anorganické činidla
Naše komplexní portfolio pro analytické použití zahrnuje značky EMSURE® a EMPLURA®, které nabízejí řadu anorganických produktů ve dvou kvalitativních třídách. Díky pozoruhodné kvalitě a čistotě poskytují tyto analytické produkty již od počátku velkou přesnost, účinnost a hospodárnost.
Premiová třída EMSURE® nabízí produkty nejvyšší čistoty (99,7 - 99,9 %), které jsou optimalizovány pro regulované analýzy a vysoce náročné laboratorní aplikace. Tyto produkty s rozsáhlými specifikacemi a špičkovou kvalitou vám poskytují úplnou kontrolu nad podmínkami testování a neberou ohled na nejistoty. Jsou také vhodné pro použití s nejnovějšími analytickými technologiemi.
Řada produktů základní třídy EMPLURA® je ideální pro aplikace, jako jsou preparativní laboratorní práce, čištění nebo standardní výrobní procesy. Tyto ekonomické anorganické produkty poskytují odpovídající specifikace s nejběžnějšími parametry, které jsou k dispozici v malých baleních i ve velkých množstvích.
Kovy pro lékopisnou analýzu
Nabízíme vybrané vysoce kvalitní soli kovů, kovy a ušlechtilé kovy, které jsou vhodné pro lékopisnou analýzu a splňují nebo překračují požadavky mezinárodních norem, jako je American Chemical Society (ACS) nebo European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur). Naše vysoce čisté soli kovů, kovy a vzácné kovy (obecně > 99,0 %) "pro analýzu EMSURE®" jsou speciálně testovány na stopové nečistoty a baleny v různých velikostech, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám.
Každý produkt EMSURE® a EMPLURA® je dodáván včetně certifikátu o analýze (CoA) a bezpečnostního listu materiálu (MSDS), což vám dává absolutní analytickou jistotu. U produktů třídy EMSURE® nabízíme ještě obsáhlejší dokumentaci.
Související zdroje
- Catalog: Empower Your Lab EMSURE® | EMPARTA® | EMPLURA® Inorganics and Solvents for Classical Analysis
Discover how our Inorganics and Solvents can empower your work.