Merck
Normy pro pesticidy
Na tomto snímku vidíme traktor nad farmou, kde se provádí zemědělská činnost.
Pesticidy jsou látky, které jsou buď chemickými, biologickými látkami (jako jsou viry, bakterie, antimikrobiální látky, dezinfekční prostředky atd.), nebo směsí látek určených k prevenci, ničení, odpuzování nebo zmírňování škodlivých organismů. Používají se k likvidaci cílových škůdců, jako je hmyz, hlodavci, plevel, bakterie, rostlinné patogeny, měkkýši, hlístice (škrkavky), plísně, houby a jakékoli mikroby, které ničí majetek, způsobují obtíže, šíří nemoci nebo jsou přenašeči nemocí. 
Odpady těchto pesticidů se mohou dostat do ovzduší, půdy, vody a potravin. S našimi referenčními materiály pro pesticidy můžete přesně sledovat kvalitu půdy, vody a potravin v souladu s národními a mezinárodními předpisy. 
Zobrazit doporučené produkty:
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Analytická standardní třída pesticidů (PESTANAL®)
PESTANAL® pesticidní analytické standardy jsou speciálně navrženy pro vaše rutinní analytické nebo screeningové testy, vyberte si z naší široké nabídky čistých nebo roztokových standardů. Náš sortiment čistých pesticidů zahrnuje mateřské látky spolu s rostoucím seznamem metabolitů. Abychom zajistili maximální transparentnost každého vašeho nákupu, poskytujeme certifikát o analýze s datem expirace a také chromatogram produktu.
Pesticidy značené izotopy
Hmotnostní spektrometrie s izotopovým ředěním (IDMS) se často používá ke stanovení matricových efektů a zkreslení výsledků v důsledku ztráty analytu. Tato technika využívá skutečnosti, že izotopem značené sloučeniny mají identické fyzikální vlastnosti jako neznačené analogy. Přesto je lze v hmotnostní spektrometrii rozlišit tak, že se vzorek před zpracováním obohatí o izotopem značený analog, ztrátu materiálu během zpracování lze snadno určit a kompenzovat. Nabízíme rostoucí portfolio čistého materiálu i roztoků značených jako 13C, 15N nebo D.
Třída referenčního materiálu pro pesticidy
Naše třída referenčního materiálu pro pesticidy je certifikována podle normy ISO/IEC 17025 pro hodnotu jejich vlastností pomocí qNMR nebo přístupu hmotnostní bilance. Proto vám tyto referenční materiály pomáhají dosáhnout měřitelných, přesných a sledovatelných výsledků.
Certifikovaná třída referenčního materiálu pro pesticidy (TraceCERT®)
Naše rychle se rozšiřující TraceCERT®.produktů se skládá z rostoucího počtu CRM pro pesticidy, certifikovaných podle ISO/IEC 17025 a ISO 17034 a navázaných na SRM NIST. Lze je využít jako kalibrační standardy, interní nebo náhradní standardy, spikovací roztoky nebo laboratorní kontrolní vzorky. Pesticidy jsou dostupné jako čistý materiál, jednosložkové nebo vícesložkové směsi.
Metabolity pesticidů
Moderní pesticidy mají po aplikaci tendenci rychle degradovat v důsledku fyzikálně-chemické i biotransformace. V důsledku toho mohou být rezidua pesticidů ve vzorcích nezjištěna nebo mohou být zjištěna ve velmi nízkých koncentracích. Je podstatné sledovat metabolity pesticidů, aby bylo možné dokumentovat jejich předchozí použití. Naše neustále se rozšiřující portfolio metabolitů pesticidů zahrnuje různé stupně kvality (analytický standard, referenční materiál, certifikovaný referenční materiál), které jsou k dispozici v různých formátech (čisté, roztoky).