Merck
Produkty Roche Life Science
Podrobná ilustrace lahvičky a obalu s chemikálií Roche<sup>&reg;</sup> s jasným označením, včetně symbolů nebezpečnosti a bezpečnostních pokynů, umístěná na bílém pozadí.
K průlomovým objevům přispívá nejen inkvizice a pronikavý vhled do biologických procesů, ale také molekulární nástroje, které jsou v současnosti k dispozici. Pokrok ve výzkumu často využívá mnohostranný přístup využívající genomiku, proteomiku a buněčné analýzy. Abychom vám umožnili další objev, nabízíme exkluzivně kompletní portfolio biochemických činidel společnosti Roche a také ucelenou řadu jejich produktů pro qPCR a purifikaci nukleových kyselin. Díky duchu spolupráce v oblasti inovací zahrnuje naše partnerství se společností Roche naše společné bohaté dědictví a snahu o neustálé zvyšování kvality produktů, abychom skutečně nabídli bezproblémové zkušenosti a prvotřídní sadu pokročilých molekulárních nástrojů. Další informace o síle naší jedinečné spolupráce se společností Roche naleznete na naší stránce o distribuční smlouvě se společností Roche.
Přečtěte si více o
Jako průkopníci a současní lídři v oblasti PCR, Roche purifikace nukleových kyselin, produkty PCR a qPCR vám poskytnou jistotu, že váš výzkum je od počátku validní. Navíc naše sada reagencií pro Transfekce DNA, izolace buněk a analýzy jejich funkcí a naše proteinové inhibitory proteáz a fosfatáz poskytují komplexní řešení v celém pracovním postupu exprese genů a proteinů. Zveme vás, abyste prozkoumali naši kombinovanou nabídku a zjistili, jak vám můžeme pomoci řídit váš další objev.
Genomický výzkum
PCR, qPCR, RT-PCR, RT-q.PCR, a DIG-značení reagencií a protokolů
Polymerázová řetězová reakce (PCR) je základní technikou v rámci prakticky každé laboratoře molekulární biologie a představuje snadnou a cenově dostupnou metodu amplifikace specifických fragmentů DNA o několik řádů. Naše specializované soupravy byly optimalizovány pro různé PCR aplikace. Umožňuje nastavení reakcí PCR při pokojové teplotě s činidly pro PCR s horkým startem, FastStart™ Taq DNA polymeráza je kompatibilní i s automatizovanými nastaveními.  
Ať už potřebujete produkty Kapa Biosystems PCR pro extrakci a amplifikaci DNA, nebo produkty Kapa qPCR a qRT-PCR využívající SYBR® Green reagencie, máme pro vás PCR potřeby. Činidlo qPCR na bázi SYBR® Green používá fluorescenční barvivo, které se váže na dvouřetězcové molekuly DNA aby výzkumníci mohli kvantifikovat množství amplifikované DNA. Činidla qPCR založená na sondách, jako například FastStart™ Universal Probe Master (ROX), jsou vhodná pro použití na všech přístrojích PCR v reálném čase, které normalizují pomocí ROX. Pro aplikace RT-PCR/qRT-PCR je Transcriptor One-Step RT-PCR Kit určen pro rychlou, citlivou a specifickou analýzu RNA v koncovém bodě RT-PCR. Další aplikace značení nukleových kyselin jsou snadno splnitelné pomocí systému DIG pro potřeby membránové hybridizace a in situ hybridizace. 
Proteomická analýza
Reagencie a protokoly pro stabilizaci proteinů
Je nezbytné zabránit degradaci nebo agregaci proteinu, který vás zajímá, protože tyto faktory pravděpodobně negativně ovlivní celkovou strukturu a funkčnost proteinu.Toho lze dosáhnout přidáním inhibitorů proteáz a fosfatáz do pufrů a roztoků. Široce citované, cOmplete™ a Inhibitory proteáz a fosfatáz PhosSTOP™ od společnosti Roche jsou snadno použitelné, flexibilní přípravky na bázi tablet, které inhibují širokou škálu proteáz, resp. fosfatáz. S koktejlem inhibitorů proteáz cOmplete™ obsahuje každá z ve vodě rozpustných tablet širokou směs metaloproteáz, serinových a cysteinových inhibitorů proteáz, které zajišťují ochranu proteinů izolovaných z téměř jakékoli tkáně nebo buňky. Navíc, PhosSTOP™ Phosphatase Inhibitor Cocktail tablety poskytují rychle se rozpouštějící, ve vodě rozpustný přípravek, který obsahuje patentovanou směs inhibitorů kyselé a alkalické fosfatázy, inhibitorů serinové/treoninové fosfatázy a inhibitorů tyrozinové proteinové fosfatázy. 
Buněčný výzkum
Funkce buněk, izolace buněk a transfekční činidla a protokoly
Zahrnuje vnesení DNA nebo RNA do eukaryotických buněk, transfekce je široce používanou technikou pro studium a modulaci genové exprese. Reagencie X-tremeGENE™ Transfection Reagents, vytvořené s cílem zajistit vysokou účinnost transfekce, snadné použití a reprodukovatelnost, poskytují větší životaschopnost buněk a fyziologicky relevantnější výsledky jak u transfekce, tak u reagencií siRNA pro knock-down genové exprese. Ačkoli se k získání dat z heterogenních buněčných populací používá mnoho technik, často je informativnější oddělit a analyzovat jednotlivé buněčné podtypy. Enzymy Kolagenáza a Liberase™ Research Grade jsou vhodné pro použití s širokou škálou typů buněk a tkání. Kromě toho má pochopení buněčné funkce také vysokou vypovídací hodnotu pro hodnocení buněčného zdraví nebo naznačení, zda potenciální kandidát na lék může být cytotoxický. Portfolio biochemických reagencií Roche zahrnuje optimalizované soupravy ELISA pro měření buněčné proliferace a buněčné smrti.
Partneři laboratorních potřeb
Jsme hrdí na to, že můžeme spolupracovat se známými společnostmi, abychom vám mohli nabídnout ty nejkvalitnější laboratorní potřeby. Mezi naše partnery v oblasti laboratorního nádobí patří portfolia výrobků značek Brand®, Corning®, Cytiva™ a Eppendorf® . Prozkoumejte tato portfolia výrobků a najděte ten správný výrobek pro své potřeby v oblasti laboratorního nádobí.
laboratorní pipetovací špička BrandTech<sup>&reg;</sup>. Špička pipety je průhledná a je umístěna uprostřed na celistvém modrém pozadí. V pozadí je vidět hřídel pipety.
Značkové® produkty
Skleněné a plastové nádobí BrandTech® GmbH a BrandTech®, řešení pro laboratorní skladování, dávkovače na lahve, pipety a pipetovací špičky, kyvety a spotřební materiál pro buněčné kultury a PCR pro laboratoře.
Laboratorní prostředí s různým skleněným a plastovým laboratorním nádobím značky Corning<sup>®</sup>. Mezi klíčové prvky patří velká skleněná láhev částečně naplněná červenou kapalinou, uzavřená červenou zátkou. Je zde také přístroj, který zahrnuje pipetu nebo kapátko vložené do jiné nádoby. Pozadí je modré.
Corning® Výrobky a laboratorní potřeby
Skleněné a plastové laboratorní nádobí značky Corning®, filtrační membrány, potřeby pro buněčné kultury a vybavení pro přírodní vědy.
Sortiment laboratorních produktů Cytiva™ používaných pro výzkum objevování léčiv a výrobu bioprocesů pro léčiva. Produkty jsou uspořádány na modrém pozadí a zahrnují laboratorní filtrační lahve Whatman<sup>®</sup>, chromatografické kolony a pryskyřice Amersham™ a další činidla.
Produkty Cytiva™
Produkty společnosti Cytiva™ pro výzkum v oblasti objevování léčiv a výrobu bioprocesů v oblasti terapie, včetně laboratorních filtračních produktů Whatman®, chromatografických kolon a pryskyřic Amersham™, činidel pro tkáňové kultury a produktů pro přípravu proteinových vzorků, blotování a analýzu.
Sortiment laboratorního vybavení Eppendorf na žlutém pozadí. Vybavení zahrnuje různé typy pipet s odpovídajícími špičkami, některé umístěné ve stojanech, kónické zkumavky a mikrozkumavky různých velikostí a mikrotitrační destičky, kryté i nekryté. Dávkovač s červenou rukojetí je umístěn uprostřed mezi položkami.
Eppendorf® Výrobky
Kónické a mikrozkumavky, pipety a pipetovací špičky, dávkovače, odstředivky, mikrotitrační destičky, míchačky, spektrometry a vybavení pro PCR v laboratořích značky Eppendorf®.