Merck
DomůProduktyKlinická a diagnostická technikaCell MarqueDetekční systémy a pomocné reagencie Cell Marque™
Detekční systémy a pomocné reagencie Cell Marque™
Lahve několika velikostí obsahující roztoky Trilogy™ pro předúpravu tkání pro histopatologické zpracování.
Od předúpravy tkání až po ředidla protilátek, blokující séra a polymery HRP poskytují pomocná činidla Cell Marque™ nejspolehlivější a nejkonzistentnější výkon, který potřebují dnešní náročné, vysoce výkonné histopatologické laboratoře.
Naše známé značky zahrnují reagencie vytvořené a testované pro standardní klinické imunohistochemické a histologické barvicí metody našimi vlastními certifikovanými histopatology.
Přečtěte si více informací
Roztoky pro předúpravu tkání Trilogy™
Trilogy™ je dokonalé řešení pro předúpravu tkání ve vaší laboratoři. Na rozdíl od jiných roztoků EDTA je Trilogy™ roztok s téměř neutrálním pH, takže je pro tkáň méně škodlivý, a přitom stále vykazuje silné demaskující schopnosti běžného roztoku EDTA. Jeho revoluční složení kombinuje deparafinizaci, rehydrataci a odmaskování, a to vše v jednom jednoduchém kroku! Trilogy™ umožňuje standardizaci postupu předúpravy, což vede ke konzistentnějším a spolehlivějším výsledkům.
Předúprava tkání pro IHC pomocí přípravku Declere
Přípravek Declere lze použít vždy, když se provádí imunohistochemické barvení na formalínem fixovaných, do parafínu vložených řezech tkání. Použití tohoto produktu podporuje standardizaci postupu předúpravy, čímž se dosáhne konzistentnějších a spolehlivějších výsledků.
Dekalcifikátory pro zpracování tkání
Dekalcifikace je nezbytná pro optické mikroskopické vyšetření tvrdých tkání při běžných histologických postupech. Náš přípravek OSTEOSOFT na bázi EDTA je nejvhodnější pro dekalcifikaci citlivých tkání obsahujících vápník, jako jsou biopsie z hřebene kyčelního kloubu. OSTEOSOFT se používá pouze jednou; pro každou tkáň je třeba použít čerstvý roztok. Nabízíme další variantu, OSTEOMOLL, kterou lze použít k dekalcifikaci tvrdých tkání, jako jsou zuby a kosti, protože její složení je založeno na formaldehydu a kyselině octové. Zatímco OSTEOSOFT zachovává antigenní struktury ve tkáni, a lze tedy provést IHC analýzu, OSTEOMOLL se použije pro tkáně, které nejsou určeny k analýze protilátek. Oba dekalcifikátory lze použít pro účely klinické diagnostiky a v akreditačních procesech laboratoří, protože jsou certifikovány a registrovány jako produkty IVD a CE.
Ředidla proti protilátkám pro imunohistochemii
Podrobnější informace o přípravcích proti protilátkám.Nabízíme ředidla protilátek připravená k použití, která jsou určena k ředění a stabilizaci polyklonálních i monoklonálních protilátek a také k přípravě negativních kontrolních činidel v imunohistochemii. Náš produkt, ředidlo protilátek Diamond, obsahuje Tris pufr (pH 7,3-7,7) s 1% BSA a <0,1% azidem sodným. Dodáváme také Emerald, ředidlo protilátek na bázi PBS pufru, které lze rovněž použít ke stabilizaci naředěných protilátek při skladování při teplotě 2-8 °C. Oba produkty jsou navrženy tak, aby minimalizovaly nespecifické reakce, které mohou být způsobeny protilátkou, a podporovaly specifickou vazbu antigen-protilátka.
HiDef Detection™ HRP polymerní systém
HiDef Detection™ polymerní systém je vizualizační systém, který je připraven k použití v imunohistochemických protokolech. Tento dvoustupňový systém využívá nepřímou metodu, jejímž výsledkem je komplex protilátka-enzym, který univerzálně detekuje myší a králičí primární protilátky. Výslednou chromogenní reakci lze vizualizovat pomocí chromogenů kompatibilních s HRP pomocí světelné mikroskopie. Neobsahuje biotin a eliminuje nespecifické barvení, které by mohlo být způsobeno endogenním biotinem. Tento vizualizační systém se skládá ze dvou detekčních činidel a je založen na postupném použití HiDef Detection™ Amplifier (myší a králičí) a následně HiDef Detection™ HRP Polymer Detector, čímž se zesílí detekce nízko exprimujících antigenů. Tento detekční systém je kompatibilní s manuálními i otevřenými automatickými barvicími platformami.
HiDef Detection™ Alk Phos polymerní systém
Dodáváme HiDef Detection™ Alk Phos polymerní systém pro myši a králíky, extrémně citlivou imunoenzymatickou detekční soupravu. Jedná se o nepřímou polymerní detekční soupravu bez biotinu pro detekci myších IgG, myších IgM a králičích primárních protilátek. Díky tomu je eliminováno nespecifické barvení způsobené endogenní aktivitou avidinu a biotinu.
DAB-pufrové tablety
DAB-pufrové tablety se používají k přípravě roztoku DAB-chromogenu potřebného k detekci peroxidázových reakcí v imunohistochemii. 3,3′-diaminobenzidin (DAB) je peroxidázový substrát vytvářející hnědě zbarvený produkt, který je nerozpustný v alkoholu. Peroxidázový chromogen se používá k vizualizaci antigenních struktur v kryostatových a parafinových řezech v imunohistochemii a měl by se používat u nevodných vzorků. Činidlo postačuje pro 50 barvicích postupů. Je registrován jako výrobek IVD a CE.
IHC promývací pufry Plus TWEEN 20
Nabízíme promývací pufry pro imunohistochemii TBS a PBS s TWEEN 20. Jedná se o 20x koncentrované roztoky, které se používají k oplachování reagencií ze sklíček a jako médium pro krátkodobé skladování imunohistochemických vzorků.
Univerzální negativní kontrolní sérum
Univerzální negativní kontrolní sérum se používá v testech IHC, kde myší i králičí primární protilátky vytvářejí rozpoznání a vazbu specifickou pro antigen. Tato činidla pomáhají při identifikaci buněk, tkání nebo tkáňových složek, které mohou nespecificky vázat protilátky, a tím usnadňují interpretaci.