Analytické lahvičky
Vialky hrají významnou roli při analytické analýze a reprodukovatelnosti výsledků. Injekční lahvičky musí být inertní a bez extrahovatelných nebo vyluhovatelných látek, aby nedošlo k ovlivnění výsledků. Používání certifikovaných, aplikačně specifických vialek bez kontaminantů může významně snížit riziko. Nabízíme široké spektrum produktů Supelco® včetně autosamplerových vialek, univerzálních vialek a příslušenství k vialkám pro odběr, skladování a zpracování vzorků. Vialky Supelco® jsou k dispozici v různých barvách, velikostech, objemových kapacitách a materiálových složeních. Naše vialky a uzávěry jsou navrženy, zkonstruovány a vyrobeny pro optimální výkon v HPLC, GC/MS, LC/MS a vysoce výkonných analýzách. Kromě specializovaných produktů nabízíme:
|
|
Lahvičky pro hmotnostní spektrometrii
Naše certifikované lahvičky a soupravy pro LC/MS s nízkou adsorpcí (LA) jsou navrženy tak, aby snižovaly povrchovou aktivitu a zároveň zlepšovaly analytickou kvantifikaci. Tyto QSertVial™ mikrosamplovací zařízení obsahuje tavenou skleněnou vložku o objemu 300 μl a je kompatibilní s většinou autosamplerů. Naše certifikované lahvičky a soupravy s centrálním vypouštěním (CD) mají jedinečné kónické vnitřní dno ideální pro mikroaplikace. Certifikované lahvičky Supelco®, uzávěry a septa zajišťují minimální kontaminaci a vzduchotěsné uzavření.
Ventily Mininert®
Ventily Mininert® jsou vysoce spolehlivé, těsné uzávěry pro šroubovací vialky, krimpovací vialky a další laboratorní nádoby.
Předem vyčištěné lahvičky
Naše předčištěné lahvičky z borosilikátového skla typu 1, čirého nebo jantarového, jsou umyty nefosfátovým detergentem, třikrát opláchnuty vodou z vodovodu a opláchnuty vodou ASTM typu 1 bez obsahu organických látek, aby se odstranil detergent. Po vyčištění jsou lahvičky opatřeny PTFE/silikonovými přepážkami a otevřenými polypropylenovými uzávěry.
VialkyVOA (EPA)
VialkyVOA splňují normy EPA pro odběr vzorků těkavých organických látek. Vialky o objemu 40 ml jsou k dispozici z čirého (typ 1, roztažnost 33) a jantarového (typ 1, roztažnost 51) borosilikátového skla.
Související zdroje
- Brochure: HPLC Accessories
A Select Group of HPLC Accessories Designed to Maximize the Performance of Your HPLC System