Merck
Zásoby pro buněčné kultury
Nabízíme celou řadu spotřebního materiálu pro buněčné kultury, který podporuje potřeby výzkumníků pracujících s aplikacemi buněčných kultur, jako je 3D buněčná proliferace, buněčné a tkáňové kultury, konzervace a skladování buněk, vizualizace buněk, zvětšování buněčných kultur a kmenové buňky a tkáňové inženýrství.  
Přehled sekcí
POPULÁRNÍ KATEGORIE
Buněčné kultivační baňky, desky a misky
Buněčné kultivační baňky, desky a misky jsou speciálně navrženy pro růst a množení mikrobiálních, hmyzích nebo savčích buněk. Nabízíme skleněné a plastové kultivační baňky pro třepačkové kultury, baňky pro tkáňové kultury pro adherentní a suspenzní buňky, bioreaktorové baňky pro výrobu monoklonálních protilátek (mAb) a proteinů, Petriho misky a kultivační misky pro mikrobiologii a mikroskopii živých a fixovaných buněk, jednorázové a opakovaně použitelné odstředivé baňky pro suspenzní buněčné kultury a desky pro buněčné kultury pro optimalizaci růstu a ošetření od předních dodavatelů včetně Millicell®,  Corning®, Brand®, Eppendorf®, Nunc®, Nalgene®, TPP®, Pyrex®, Wheaton® a Greiner Bio-One.
Propustné nosiče a vložky
Propustné podpěry a vložky pro buněčné kultury jsou vybaveny membránami, které umožňují snadný přístup k apikální i bazolaterální straně buněk, čímž vytvářejí prostředí buněčných kultur, které se více podobá stavům in vivo .
  • Millicell® vložky jsou určeny k podpoře růstu a diferenciace buněk epiteliálních a endoteliálních buněčných linií. Vložky Millicell® standing podporují vynikající růst buněk pro buněčné studie. Závěsné vložky Millicell® umožňují snadné vyjmutí pro podávání média, výměnu a analýzu monovrstvy a lze je použít pro společné kultivace a testy propustnosti.
  • Corning® Vložky a destičky Transwell mají membrány, které jsou za mokra průhledné.
  • Corning® Vložky Netwell® mají dno z polyesterové síťoviny připevněné k polystyrenovému kroužku nebo pouzdru pro kultivaci malých orgánů, tkáňových plátků nebo explantátů./li>
  • Corning® Podložky Snapwell™ jsou modifikované vložky Transwell pro transportní a elektrofyziologické studie.
  • BRAND® vložky se vyznačují vynikajícími optickými vlastnostmi a zahrnují standardní model pro kokultivaci, studie sekrece a testy chemotaxe a specializovaný model pro automatizovanou in vitro přípravu lidských tkání.
Extracelulární matrice pro 3D buněčné kultury
Máme široké portfolio trojrozměrných systémů pro kultivaci buněk, včetně MaxGel™ lidské extracelulární matrice (ECM), HydroMatrix™ syntetického peptidu a myší ECM, které podporují kultivaci kmenových buněk a dalších buněk. Tyto produkty poskytují trojrozměrné prostředí, ve kterém buňky lépe napodobují své in vivo protějšky.
  • HydroMatrix™ je syntetické peptidové nanovlákenné lešení, které se samo sestavuje a podporuje růst a migraci buněk a bylo prokázáno, že podporuje proliferaci mnoha typů buněk včetně nervových kmenových buněk, neuronů, glie, astrocytů, fibroblastů a keratinocytů.
  • MaxGel™ human ECM obsahuje složky extracelulární matrix včetně kolagenů, lamininu, fibronektinu, tenascinu, elastinu, proteoglykanů a glykosaminoglykanů. MaxGel™ ECM podporuje růst a migraci buněk a bylo prokázáno, že podporuje proliferaci mnoha typů buněk, včetně neurálních kmenových buněk, neuronů, glie, astrocytů, fibroblastů, hepatocytů a keratinocytů.
  • Kultura HyStem®. platforma pro kultivaci kmenových buněk nabízí kontrolu nad inkorporací růstových faktorů, inkorporací vazebných faktorů, inkorporací proteinů ECM a tuhostí hydrogelu. Na HyStem® hydrogelový scaffold. věrně napodobuje bohaté, přirozené prostředí extracelulární matrix, doplněné kyselinou hyaluronovou a kolagenovými vlákny, a zároveň nabízí flexibilitu pro přizpůsobení pomocí vhodných růstových faktorů, vazebných faktorů a proteinů.
  • TrueGel3D zachovává životaschopnost vašich buněk a replikuje přirozené buněčné prostředí podobné tkáním. Tato technologie poskytuje mechanické a biochemické podněty ke zkoumání morfologických i fyziologických vlastností buněk v 3D prostředí.
Serologické pipety
Serologické pipety se běžně používají v sérologii a buněčných kulturách k měření a dávkování mililitrových množství kapaliny. Jsou k dispozici ve skleněném nebo plastovém provedení, obvykle mají stupnice pro přesné měření hladiny menisku a jsou k dispozici sterilní pro aseptické postupy kultivace buněk. K dispozici jsou varianty s bavlněnou zátkou, které zabraňují přeplnění a kontaminaci. K dispozici jsou pipety s velkou špičkou pro pipetování viskózních kapalin a suspenzí.
Buněčné liftery a rozmetadla
Buněčné zvedáky jsou zařízení s dlouhou rukojetí a šikmou hlavou, která se používají ke sběru buněk z baněk a misek buněčných kultur a jsou k dispozici v různých délkách a provedeních. Buněčné roztírače jsou určeny k roztírání kultur a médií po povrchu agarových desek.
Mikrofluidní zařízení pro buněčné kultury
Mikrofluidní zařízení pro buněčné kultury, včetně 3D čipů a technologií organ-on-a-chip, umožňují studium malého počtu buněk v 3D prostředí. Jejich použití umožňuje implementaci chemických gradientů, kontinuální tok čerstvých médií, vysoce výkonné testování a přímé propojení s analytickými přístroji. Protože mikrofluidní zařízení vyžadují malé objemy kultivačních médií a malá množství buněk, snižují tyto technologie náklady a umožňují provádět studie v případě omezeného zdroje buněk.
Související zdroje
  • Article: Corning
    Skleněné a plastové laboratorní nádobí, filtrační membrány, potřeby pro buněčné kultury a vybavení pro přírodní vědy značky Corning®.
  • User Guide: 2 Cell Culture Guide
    Corning Life Sciences offers a full line of cell culture products that are manufactured under strict process controls guaranteeing consistent product performance. All Corning Life Sciences plastics manufacturing facilities are ISO 9002 registered. ISO registration is recognized worldwide as a standard of excellence for quality systems
  • User Guide: Cell Culture Equipment
    Sterile polystyrene, 245 mm square x 18 mm deep, with lid. Dish has many uses, including large-scale colony-counting and plaque-lifting, microbial assays, hybridizations. Dishes stack without slipping.