Antibiotika
Používání antibiotik v buněčných kulturách zabraňuje kontaminaci patogeny, které vyvolávají morfologické nebo fyziologické změny při kultivaci buněk, a také kontaminaci buněčných linií. Antibiotika, jako jsou penicilin, puromycin a ampicilin, jsou molekuly, které se specificky zaměřují na buňky a zabíjejí je tím, že inhibují nebo regulují syntézu buněčné stěny, metabolismus nukleových kyselin a syntézu bílkovin nebo narušují strukturu membrán.
Nabízíme širokou škálu účinných antibiotik, souprav pro extrakci antibiotik a hotových roztoků antibiotik v různých koncentracích pro spolehlivé výsledky ve vaší laboratoři. Naše antibakteriální, antivirové, antimykotické a antineoplastické látky kontrolují a eliminují kontaminaci buněčných kultur, aby byly zachovány aseptické podmínky ve vaší laboratoři. Některá antibiotika navíc fungují také jako selekční činidla pro založení transfekovaných/geneticky modifikovaných buněk v závislosti na vašich výzkumných potřebách.
Výběr správných antibiotik pro prevenci kontaminace buněk, výběr genetických markerů a studie buněčné biologie se řídí informacemi o aplikaci, spektrem aktivity a údaji o použití. Procházejte antibiotika podle mechanismu účinku nebo podle spektra aktivity.
Antibiotika podle mechanismu účinku. | Antibiotika podle spektra účinku | |
Pokud se soustředíte na vytváření průlomových řešení, prozkoumejte níže naše kompletní portfolio spolehlivých antibiotik.
Products
Související články
- Průvodce výběrem antibiotik pro buněčné kultury
Průvodce výběrem antibiotik pro buněčné kultury, včetně antibiotik pro buněčné kultury savců, rostlinné buněčné kultury a selekčních antibiotik pro buněčné kultury.
- Antibiotics in Plant Tissue Culture Protocol
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
- Antibiotic Optimization for Cell Transduction
Determine optimal antibiotic concentration for stable cell lines, ensuring efficient selection in transduced cells.
- Proč používat antibiotika v buněčných kulturách?
Vědět, kdy použít antibiotika, aby se zabránilo bakteriální nebo plísňové, mykoplasmatické nebo virové kontaminaci buněčné kultury, a najít vhodná antibiotika nebo jiné biologické látky.
- Inhibice biosyntézy buněčné stěny antibiotiky
β-laktamová antibakteriální léčiva inhibují enzymy transpeptidázy, čímž zabraňují sestavování peptidoglykanu u grampozitivních i gramnegativních bakterií.
- Inhibition of Protein Synthesis by Antibiotics
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.