Přeskočit na
83788
(2E)-3-(9-Anthryl)-2-cyanoacrylic acid
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥97.0% (HPLC)
Synonyma:
(2E)-3-(Anthracen-9-yl)-2-cyanoacrylic acid, (2E)-3-(Anthracen-9-yl)-2-cyanoprop-2-enoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H11NO2
Molekulová hmotnost:
273.29
UNSPSC Code:
41121813
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
21824385
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
MALDI-MS: suitable
cation traces
Al: ≤20 mg/kg, Ba: ≤20 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤20 mg/kg, Co: ≤20 mg/kg, Cr: ≤20 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤20 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤20 mg/kg, Mo: ≤20 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤20 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg, Sr: ≤20 mg/kg, Zn: ≤20 mg/kg
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
Application
suitable as Maldi-Matrix material
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
83788-100MG04061833464151