Přeskočit na
94477
(E)-2-Cyano-3-(2-naphthyl)acrylic acid
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥98.0% (HPLC)
Synonyma:
(E)-2-Cyano-3-(2-naphthalenyl)-2-propenoic acid, (E)-2-Cyano-3-(naphthalen-2-yl)acrylic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H9NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
223.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
23151816
Beilstein/REAXYS Number:
2270800
MDL number:
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
MALDI-MS: suitable
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤10 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
OC(/C(C#N)=C/C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)=O
InChI
1S/C14H9NO2/c15-9-13(14(16)17)8-10-5-6-11-3-1-2-4-12(11)7-10/h1-8H,(H,16,17)/b13-8+
InChI key
DGBCTRJIBBKQEU-MDWZMJQESA-N
Application
suitable as Maldi-Matrix-Material
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)