Fotokatalýza
Fotoredoxní katalýza, neboli tzv. fotoredoxní katalýza ve viditelném světle, se stala mocným nástrojem organické syntézy a navázala na základy položené prvními průkopníky v oblasti radikálové chemie a fotochemie. Fotoredoxní chemie vytváří nové vazby cestami s otevřenou slupkou a usnadňuje rychlé sestavování komplexních produktů na cestě do nových oblastí chemického prostoru.1-7 V přítomnosti viditelného světla mohou fotokatalyzátory poskytnout přístup ke zcela novým, dříve nedostupným formacím vazeb prostřednictvím široké škály syntetických transformací, mimo jiné včetně křížové vazby, C-H funkcionalizace, funkcionalizace alkenů a arenů a trifluormethylace.
Silná povaha fotokatalýzy částečně vyplývá ze schopnosti aktivovat snadno dostupné, jednoduché výchozí materiály cestou přenosu jediného elektronu a zajistit tak přístup k reaktivním formám s otevřenou slupkou za mírných reakčních podmínek. Po vytvoření těchto odlišných forem s otevřenou slupkou se mohou zapojit do široké škály událostí zachycování/zhášení radikálů, aby nakonec poskytly vysoce hodnotné produkty.
Související technické články
- The application of radical chemistry towards organic synthesis is well-developed and wide-reaching, though often hampered by a dependence on toxic radical initiators.
- Photocatalysis in organic synthesis has grown with innovative methods using visible light, contributing to new research.
- Effective Csp2- and Csp-hybridized coupling reactions established for catalysis, expanding to multi-step Csp3-coupling.
- Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.
- Zobrazit vše (9)
Související protokoly
- Materials and procedure Step-by-Step Guide for Photocatalysis High-Throughput Reaction Screening Kit
- Zobrazit vše (1)
Další články a protokoly
Související zdroje
- User's Guide
Photocatalysis has been successfully employed by academic research groups, industrial chemists, and academic-industrial collaborations. These efforts have produced innovative methods, new synthetic disconnections, and have improved mechanistic understanding of photoredox pathways.