Merck
Doplňky pro buněčné kultury
Doplňky pro buněčné kultury umožňují laboratořím přizpůsobit a rozšířit složení médií tak, aby vyhovovala specifickým aplikacím buněčných kultur, jako je produkce proteinů, produkce hybridomů, aplikace buněk CHO (vaječníků čínského křečka), další pracovní postupy bez použití séra a další. Zde shromážděné doplňky testované pro buněčné kultury a kultury hmyzu prošly aplikačním testováním vhodnosti pro systémy buněčných kultur. Díky tomuto testování není nutné, aby laboratoře tyto doplňky před použitím v buněčných kulturách prověřovaly. 
Přečtěte si více informací o:
Suplementy proITS
Reagenty pro hybridní systémy
Přílohy pro hybridní systémy
a href="#Amino-Acids">Aminokyseliny, antibiotika a další doplňky pro buněčné kultury
Populární kategorie
ITS Supplements
Přípravky pro buněčné kultury bez séra a se sníženým obsahem séra často vyžadují doplnění faktorů, které jsou běžně přítomny v séru a jsou nezbytné pro zdravý růst kultury. Činidlo ITS se používá jako základní doplněk, pokud je cílem snížit nebo vyloučit použití fetálního hovězího séra (FBS) v kultivačních médiích, pokud kultivační média musí být bez živočišného původu nebo přizpůsobit živiny a jejich koncentrace pro specifické aplikace buněčných kultur. ITS je pojmenován podle složek živin insulinu, transferinu a selenu. Mezi varianty tohoto koktejlu živin patří SITE (selenium, inzulin, transferrin, etanolamin.) a vylepšené přípravky, které mohou obsahovat také kyselinu linolovou, kyselinu olejovou a/nebo hovězí sérový albumin (BSA).
Biologická funkce klíčových složek ITS a jeho variant je následující:
  • Inzulín je polypeptidový hormon, který podporuje buněčný příjem glukózy a aminokyselin
  • Transferrin je transportní protein železa. Jedná se o nezbytný stopový prvek, železo může být ve volné formě toxické. Pro doplnění buněk v kultuře se železo dodává vázané na transferin.
  • Selen/seleničitan sodný je esenciální stopový prvek běžně přítomný v séru.
  • Etanolamin je mastná kyselina, která významně přispívá k proliferaci hybridomových buněk. Často se přidává do doplňků pro optimalizaci médií pro kultivaci hybridomů.
  • Pyruvát sodný poskytuje další zdroj uhlíku pro určité kultivační systémy.
Hybridoma Reagents
Tradiční metody výroby monoklonálních protilátek se spoléhaly na použití média doplněného sérem živočišného původu. Při použití těchto protilátek pro výzkum nebo diagnostické aplikace in vitro nepředstavuje přítomnost séra významné regulační problémy a snahy o vývoj médií bez séra se zaměřily především na snížení nákladů. Vzhledem k tomu, že se protilátky stále častěji používají jako bioterapeutika, vzrostla potřeba médií a činidel, která zajistí robustní kultivaci hybridomů bez použití sér a jiných živočišných produktů.
Naše doplňky Hybri-Max™ jsou kultivačně testovány pro optimální výkon v hybridomové kultuře. Tyto a další doplňky určené pro hybridomy podporují robustní kultivaci v laboratořích s monoklonálními protilátkami.
Aminokyseliny, antibiotika a další doplňky pro buněčné kultury
Naše doplňky aminokyselin testované na buněčné kultury zahrnují jak polyaminová činidla, tak jednotlivé aminokyseliny, které umožňují vlastní obohacení složení médií pro buněčné kultury. Naše kompletní řešení doplňků pro kultivace zahrnují cholesterol, laktoferin, kyselinu linolovou, glukagon, cyklodextrin, kvasničné extrakty, antioxidanty, vitamíny,