Duolink® Proximity Ligation Assay
Duolink® Proximity Ligation Assays (PLA) umožňují studium endogenních interakcí protein-protein (PPI) a posttranslačních modifikací, přičemž poskytují fluorescenční signál pro jednu událost, kterou lze vizualizovat mikroskopií nebo průtokovou cytometrií. Ke studiu interakcí protein-protein používá technologie Duolink® PLA dvojici protilátek značených oligonukleotidy, které při přítomnosti v rozmezí 40 nm podnikají amplifikaci valivého kruhu, aby po přidání značených sond generovaly specifický fluorescenční signál.
Duolink® PLA, který je k dispozici ve čtyřech různých barvách pro průtokovou cytometrii i mikroskopii, umožňuje vizualizaci více interakcí protein-protein v jedné buňce. Odhalte možnosti svého výzkumu díky zesílenému výkonu a výhodám technologie Duolink® PLA:
- Vizualizujte interakce proteinů - stabilní i přechodné
- .Vizualizace posttranslačních modifikací
- Detekce endogenních proteinů - bez nadměrné exprese nebo genetické manipulace./li>
- Vysoká specifičnost - použití dvou protilátek/sond eliminuje falešně pozitivní výsledky
- Není třeba žádné speciální vybavení - k dispozici jsou standardní imunofluorescenční metody a metody založené na průtokové cytometrii
Duolink® PLA produkty
- Sada Duolinku® PLA Starter Kits obsahuje všechna potřebná činidla, která potřebujete k provedení fluorescenčního experimentu a analýze až 30 vzorků.
- Soupravy Duolink® Probemaker Kits umožňují konjugaci oliga PLA (PLUS nebo MINUS) s libovolnou protilátkou.
- Soupravy Duolink® PLA Multicolor Kits umožňují vícenásobnou vizualizaci PPI pomocí mikroskopie.
- Duolink® flowPLA Detection Kits umožňuje aplikace průtokové cytometrie s použitím čtyř barev: zelená, oranžová, červená a vzdáleně červená.
- Duolink® PLA Brightfield Detection obsahuje oligonukleotidy značené křenovou peroxidázou (HRP) umožňující použití se světelným mikroskopem.
Související zdroje
- Application Note: An Introduction to Duolink® PLA
Duolink® PLA protein detection technology is based on in situ proximity ligation assay (PLA), and allows for the detection, visualization, and quantification of protein expression, protein-protein interactions, and post-translational modifications, in unmodified cells and tissue samples within a matter of hours.
- Duolink® Proximity Ligation Assay Instructional Video
This video will show you step-by-step how to perform a Duolink® PLA experiment with cells on a slide that have already been fixed and permeabilized by the user.
- Application Note: How to Optimize the Duolink® Proximity Ligation Assay
To successfully execute a Duolink® PLA experiment, there are some necessary considerations to properly prepare for, setup, and execute the assay protocol.
- Brochure: Amplified Detection Duolink® Proximity Ligation Assay (PLA)
Rely on Duolink® PLA to amplify protein signals by 1000x, allowing you to visually detect proteins and their interactions, all with a straightforward protocol.
- Application Note: Duolink® PLA Probemaker Guide
This guide describes the use of the Duolink® In Situ Probemaker for the conjugation of PLA oligonucleotides (PLUS or MINUS) to any antibody for use in Duolink® PLA experiments.
- Flyer: Duolink® Flow Cytometry
Traditional flow cytometry has been limited in the ability to detect protein interactions and low abundant proteins events — until now.
- Duolink® PLA Fluorescence Protocol
This protocol describes the use of Duolink® PLA reagents for the immunofluorescent detection, visualization, and quantification of individual proteins, protein modifications, and protein interactions in tissue and cell samples.
- Duolink® PLA Brightfield Protocol
This protocol describes the use of Duolink® PLA reagents for the brightfield detection, visualization, and quantification of individual proteins, protein modifications, and protein interactions in tissue and cell samples.