Ostatní séra pro buněčné kultury
Sérum je důležitým doplňkem média pro buněčné kultury díky směsi růstových faktorů, hormonů, vazebných faktorů, pufrovacích látek a stopových nutričních prvků. Ačkoli je fetální hovězí sérum (FBS) nejběžnějším sérem používaným k obohacení kultivačních médií, lze k doplnění médií v druhově specifických a jiných aplikacích buněčných kultur použít mnoho dalších živočišných sér. Druhově specifická živočišná séra mohou poskytnout prostředí, které věrně napodobuje přirozený stav buněk, a podpořit tak jejich zdravý růst. Nabízíme další séra, jako jsou např:
Novorozené a dospělé hovězí sérum
Novorozené telecí sérum může představovat cenově výhodnou alternativu k FBS v médiích pro mnoho kultivačních aplikací a tam, kde nízký titr protilátek neovlivní buňky. Dospělé hovězí sérum lze podobně použít jako doplněk základního média na podporu růstu a proliferace. Vybírat můžete z
- Železem doplněné sérum z telat krmených umělou výživou
- Kravské sérum původem z USA nebo Nového Zélandu
- Dospělé bovinní sérum (ABS) původem z USA
Sérum z jiných živočišných druhů
Kromě hovězího séra lze jako cenově výhodnější alternativu pro doplnění základních médií buněčných kultur nebo pro jiné aplikace použít i séra z jiných živočišných druhů. Například koňská (horse) a prasečí (pig) séra se používají při výrobě vakcín pro lidi i zvířata.
Nabízíme séra různých druhů, mezi něž patří:
- Kuřecí
- Porcinní (prasečí)
- Kozí (kozí)
- Kozí (kozí)
- Koně (kůň)
- Ovce (ovce)
- Králík
Související zdroje produktů
- Fetal Bovine Serum (FBS) – What You Need to Know
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
- Mouse Embryonic Stem Cell Culture Procedures & Protocols
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
- Protokoly pro kultivaci mezenchymálních kmenových buněk
Informace o mezenchymu, konkrétně o prokotolech mezenchymálních kmenových buněk. Protokoly buněčných kultur krok za krokem pro izolaci, expanzi a diferenciaci mezenchymálních kmenových buněk (MSC).
- Protokol transdukce lentivirem
Podrobný postup, jak provést transdukci lentivirových částic MISSION shRNA za účelem dosažení stabilního dlouhodobého umlčení a fenotypové změny.
- Subkultury adherentních buněčných linií
Protokol buněčných kultur pro pasážování a dělení adherentních buněčných linií pomocí trypsinu EDTA. Příručka ECACC ke stažení zdarma.
- /language-masters/en/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/subculture-of-semi-adherent
- Protokol buněčných kultur 10: Testování buněk na kontaminaci mykoplazmaty pomocí barvení DNA Hoechstem
Protokol buněčných kultur pro testování buněčných linií na kontaminaci mykoplasmou pomocí nepřímého barvení DNA s použitím Hoechstu 33342.
- Brochure: Cell Culture Manual
- Serum for Cell and Tissue Culture FAQs
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.