Standardy sacharidů
Sacharidy, známé také jako sacharidy, jsou makroživiny, které se v potravinách vyskytují jako cukry, vláknina a škroby. Jsou to biomolekuly složené z atomů uhlíku, vodíku a kyslíku a běžně mají poměr vodíku a kyslíku 2:1.
Nabízíme široký výběr sacharidových standardů od jednoduchých až po složité sacharidy pro analytické testování, včetně testování uvolňování do léčiv, vývoje farmaceutických metod a testování kontroly kvality potravin a nápojů. Naše standardy jsou k dispozici v různých kvalitativních třídách vhodných pro analýzu chromatografickými metodami.
Products
Monosacharidy
Naše nabídka zahrnuje běžné monosacharidy, jako je glukóza, fruktóza a galaktóza, jako analytické standardy nebo jako sekundární farmaceutické standardy / certifikované referenční materiály.
Disacharidy
Naše nabídka disacharidových standardů zahrnuje laktózu, sacharózu, maltitol, maltózu, D-(+)-melibiózu, palatinózu, D-(+)-turanózu, D-(+)-celobiózu a dihydrát galaktinolu.
Oligosacharidy
Poskytujeme standardy pro několik oligosacharidů, jako je isomaltotrióza, 1-kestóza, D-(+)-melezitóza, nystóza, verbaskóza, D-(+)-rafinóza pentahydrát, beta-cyklodextrin a akarbóza.
Polysacharidy a škroby
Naše portfolio zahrnuje standardy dextranu a pullulanu pro GPC nebo standard pro soupravy pro stanovení škrobu.
Roztoky sacharidů pro iontovou chromatografii
Naše nabídka standardů sacharidů zahrnuje také jejich roztoky certifikovaného referenčního materiálu (CRM) pro aplikace v iontové chromatografii.
- Vyrobeno a certifikováno podle norem ISO/IEC 17025 a ISO 17034
- Dodáváno s komplexním certifikátem uvádějícím certifikovanou kvantitativní hodnotu stanovenou hmotnostní bilancí
- Kontrolovatelné podle primárních etalonů udržovaných národními metrologickými instituty (NMI)