Merck
Membrány s bočním průtokem
Membrány Hi-Flow™ Plus jsou membrány pro diagnostické testy a soupravy, které nabízejí vynikající konzistenci a výkon. Membrány Hi-Flow™ Plus, jedinečně optimalizované pro testy laterálního toku, jsou vyráběny podle nejpřísnějších specifikací ve srovnání s ostatními membránami pro laterální tok na trhu a nabízejí nepřekonatelnou kvalitu povrchu. Membrány Hi-Flow™ Plus jsou speciálně navrženy pro konzistentní výsledky, spolehlivou výkonnost mezi jednotlivými šaržemi, pevně stanovené časy testů a ostré záchytné / testovací linie s minimálním nespecifickým signálem pozadí. Membrány Hi-Flow™ Plus jsou vhodné pro všechny typy testů laterálního toku a jsou k dispozici v několika pohodlných rychlostech a formátech.
Výřez schématu rychlého testovacího proužku pro laterální průtok
Výběr správných surovin pro váš test laterálního průtoku
Membrána je nejdůležitějším materiálem používaným v testovacím proužku laterálního průtoku. Fyzikální a chemické vlastnosti membrány ovlivňují její vlastnosti kapilárního toku. Vlastnosti kapilárního toku zase ovlivňují ukládání činidla, citlivost testu, specifičnost testu a konzistenci testovací linie. Další fyzikální vlastnosti membrány ovlivňují integraci do hotových testovacích proužků. Více se dozvíte v našem průvodci, "Rapid Lateral Flow Test Strips - Considerations for Product Development", který poskytuje hluboký ponor do klíčových aspektů návrhu testovacích proužků s laterálním průtokem, zejména do použitých materiálů a jejich integrace s činidly a výrobními procesy. Pochopení těchto principů pomůže vytvořit rámec pro rychlý vývoj testů laterálního průtoku.
Rychlosti membrán Hi-Flow™ Plus
Rychlost, kterou se materiál vzorku pohybuje po membránovém pásu, souvisí s kapilárním průtokem membrány. Navíc existuje přímá souvislost mezi rychlostí a citlivostí membrány. Pochopení těchto požadavků vám umožní vybrat vhodnou membránu pro vaši aplikaci. Můžete například použít rychle tekoucí membrány Hi-Flow™ Plus 75 pro testy, kde je rychlost kritická, vzorku je dostatek a citlivost není problém. Pomalu tekoucí membrány Hi-Flow™ Plus 180 lze použít pro testy, kde je rychlost méně důležitá, vzorku je málo nebo je potřeba vysoká citlivost.
Rychlosti membrán Hi-Flow™ Plus
Membránové formáty Hi-Flow™ Plus
Formáty membrán Hi-Flow™ Plus pro testy bočního toku
Membrány Hi-Flow™ Plus jsou k dispozici v několika formátech, od vzorových listů a rozřezaných rolí pro účely hodnocení až po volně ložené hlavní role rozřezané na požadovanou šířku pro výrobní účely. Tyto membrány jsou také nabízeny s různými variantami podkladu v závislosti na individuálních požadavcích na analýzu. V nabídce jsou také předem sestavené membránové karty, které výrobcům poskytují efektivní a pohodlnou volbu, protože eliminují nutnost ručního sestavování karet pro vývoj nebo výrobu rychlých diagnostických souprav a testů.
Balení různých vzorkovnic Hi-Flow™ Plus
Pohodlná balení vzorků nabízejí různé vzorkovnice z portfolia membrán Hi-Flow™ Plus. Ideální pro účely výběru a hodnocení membrán v rané fázi projektu vývoje testů laterálního toku.
Balení vzorkovnic Hi-Flow™ Plus
Hi-Flow™ Plus Sample Sheet Packs
Vzorová balení obsahující pět listů membrány Hi-Flow™ Plus. Ideální pro počáteční fázi vývoje testů laterálního toku.
Role Hi-Flow™ Plus pro štěrbiny vzorků pro testy s bočním průtokem
Válečky se vzorky Hi-Flow™ Plus
Válečky s jednotlivými vzorky membrány Hi-Flow™ Plus. Tyto role jsou užitečné v posledních fázích vývoje testů bočního průtoku, jakmile je stanoven návrh testu a je třeba zahájit zkoušky zvětšení a optimalizaci procesu.
Hi-Flow™ Plus Membránový master rolls pro výrobu testů s bočním průtokem
Membrány Hi-Flow™ Plus pro výrobu
Membrány Hi-Flow™ Plus pro účely výrobního rozsahu jsou nyní k dispozici k zakoupení online ve výhodných formátech balení.
20 mm široké role Hi-Flow™ Plus s řeznou plochou v různých rychlostech kapilárního toku a 2 variantách podložky jsou nabízeny v baleních po 14 kusech.
25 mm široké štěrbinové role Hi-Flow™ Plus v různých rychlostech kapilárního toku a 2 variantách podložky jsou nabízeny v baleních po 11 kusech.
K dispozici k okamžité expedici, získejte stejnou vynikající konzistenci a vysoce výkonnou membránu, rychle a bez čekání.
Membrány Hi-Flow™ Plus pro výrobu
Loading
Standardní (20 mm & amp; 25 mm) a přizpůsobené šířky štěrbin membrán Hi-Flow™ Plus jsou k dispozici také na objednávku offline jako hlavní role. Každá hlavní role má šířku 30,5 cm a délku 100 m. Pro snadné použití jsou hlavní role před dodáním rozřezány na několik rolí připravených k použití s požadovanou šířkou řezu. Počet obdržených podélných rolí na jednu objednávku předlohové role je vázán na požadovanou šířku podélné role. Jako příklad lze uvést objednávku 1 předlohové role s požadovanou šířkou řezu 18 mm, při které získáte 16 řezných rolí.
Obraťte se prosím na svého místního account manažera nebo na naše zákaznický servis pro získání katalogového čísla pro vámi vybranou membránu a šířku řezu.
Membrány Hi-Flow™ Plus pro výrobu - šířky rozřezaných rolí
Membránové karty Hi-Flow™ Plus pro testy laterálního toku
Membránové karty Hi-Flow™ Plus
Membránové karty Hi-Flow™ Plus představují snadno použitelnou podsestavu, takže nemusíte věnovat čas a prostředky sestavování karet, čímž se zkracuje a zjednodušuje výrobní proces návrhu a výroby. S využitím našich kvalitních membrán Hi-Flow™ Plus jsou tyto karty sestaveny vysoce přesným způsobem, který zajišťuje konzistentní výkon při vašem testování.
Rozměry membránové karty Hi-Flow™ Plus
Standardní rozměry membránové karty Hi-Flow™ Plus
Poznámka: možné jsou také vlastní rozměry membránové karty.
Materiály podložek SureWick® pro testy laterálního toku
Materiály podložek SureWick® se používají v testech laterálního toku jako podložky pro vzorky, absorbenty a konjugáty. Podložky pro vzorky a absorpční podložky ze 100% čistých celulózových vláken neobsahují žádná pojiva ani lepidla, která by narušovala výkonnost testu. Konjugační podložky ze skleněných vláken mají nízkou extrahovatelnost a vynikající konzistenci.
Tyto výrobky jsou k dispozici v různých rozměrech a formátech (listy, proužky a role), aby vyhovovaly vašim jedinečným aplikacím. Běžné rozměry máme skladem a můžeme tyto výrobky přizpůsobit tak, aby splňovaly rozměrové požadavky vašeho zařízení a výrobního procesu.
Membrány Hi-Flow™ Plus a konjugátové, vzorkovací a absorpční podložky SureWick® představují kompletní řešení pro vaše testy laterálního toku.
Služby vývoje testů s bočním průtokem
Získejte rychlou a odbornou podporu při vývoji IVD testů, kdykoli ji potřebujete. Objevte naše služby vývoje testů, které vám poskytnou rychle dostupné odborné poradenství a globální laboratorní podporu pro váš vývoj nebo optimalizaci LFA v jakékoli fázi.
Naše nové služby Assay Development Services mají:
  • vyhrazené, plně vybavené nejmodernější laboratoře
  • globálně distribuované laboratoře a personál pro rychlou regionální odezvu
  • personál speciálně vyškolený pro podporu jakékoli části vývoje LFA
  • rozsáhlé, komplexní znalosti optimalizace testů
  • rozsáhlé, komplexní znalosti optimalizace testů
  • dlouhá historie vývoje & výroba mnoha surovin a klíčových komponent, které se dnes používají v IVD
Zjistěte více
Související literatura k produktům