Merck
DomůProduktyAnalytická chemieReferenční materiályStandardy aminokyselin, peptidů a proteinů
Standardy aminokyselin, peptidů a proteinů
3D model molekuly zobrazující uspořádání atomů v různých barvách, které představují různé prvky: bílá barva je pro vodík, černá pro uhlík, červená pro kyslík a modrá pro dusík. Tento model se běžně používá v chemii ke znázornění struktury molekuly a ukazuje, jak jsou atomy vzájemně vázány.
Aminokyselinové, peptidové a proteinové referenční materiály mají zásadní význam pro různé analýzy, včetně proteomiky a testování potravin. Nabízíme speciálně navržené standardy a certifikované referenční materiály různých těžkých a lehkých peptidů, enzymů, intaktních proteinů, aminokyselin a stabilních izotopově značených analogů. Naše referenční materiály jsou kompatibilní s aplikacemi hmotnostní spektrometrie pro testování biomarkerů, farmaceutický výzkum, klinické a diagnostické testování, proteomiku shora dolů a zdola nahoru a ověřování potravin.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Související zdroje
  • Flyer: Stable Isotope Labeled Amino Acid Mixes
    Amino acids play a central role in biochemistry. They are the building blocks of proteins and precursors to the biosynthesis of various secondary metabolites. From being used as food additives (as artificial sweeteners and flavor enhancers) to the synthesis of drugs, biodegradable plastics, and chiral catalysts— amino acids have a wide range of uses.
  • Flyer: Food Allergen Protein Standards
    We are proud to introduce a new comprehensive range of purified food allergen protein standards manufactured by Indoor Biotechnologies. Indoor Biotechnologies’ allergens are purified by affinity chromatography and/or HPLC. Protein identity and amino acid composition are verified by InBio® using MS (mass spectrometry) and amino acid analysis. Immune reactivity is validated by monoclonal antibody binding.
Aminokyseliny
Naše portfolio aminokyselin zahrnuje čisté TraceCERT® certifikované referenční materiály (CRM). Naše CRM jsou certifikovány pomocí kvantitativní nukleární magnetické rezonance (qNMR) podle směrnic ISO/IEC 17025 a ISO 17034. Nabízíme také certifikované roztoky referenčních materiálů a analytické standardy směsí aminokyselin.
Peptidy
Náš sortiment peptidových standardů zahrnuje analytické standardy kompatibilní s HPLC a fosfopeptidové standardy MS PhosphoMix. Standardy fosfopeptidů se používají k testování silných a slabých stránek vzorků fosfopeptidů pomocí hmotnostně spektrometrické analýzy. Obsahují syntetické fosfopeptidy, jejichž sekvence je odvozena od přirozeně se vyskytujících peptidů. MS PhosphoMix standardy jsou k dispozici ve třech typech; každý z nich má stejnou sekvenci aminokyselin, ale různá fosforylační místa. Všechny standardy MS PhosphoMix jsou k dispozici ve verzi s přirozeně se vyskytujícím izotopovým množstvím (light) nebo ve verzi obohacené o stabilní izotop (heavy).
Proteiny
Nabízíme rozsáhlou řadu proteinových referenčních materiálů. V rámci toho se naše plně neporušené, Cerilliant® certifikované proteinové referenční materiály používají jako referenční standardy v kvalitativních a kvantitativních LC-MS/MS aplikacích pro diagnostické testování, testování uvolňování léčiv a testování bezpečnosti potravin. Portfolio zahrnuje také monoklonální protilátky od USP a NIST pro vývoj biofarmaceutických metod a vhodnost systémů. Nabízíme více než 50 referenčních materiálů pro potravinové alergenní proteiny včetně standardů od InBio™ a certifikovaných referenčních materiálů od společnosti Cerilliant. Od společnosti InBio nabízíme také sadu proteinů souvisejících se SARS-CoV-2. Kromě toho nabízíme proteinové standardy pro chromatografii s vylučováním velikosti.