Zjednodušení polotuhých formulací
Vysoce kvalitní farmaceutické suroviny podporované globální regulační podporou
Najít správnou pomocnou látku, která odpovídá vašim potřebám i regulačním požadavkům, může být v oblasti polotuhých formulací složitý úkol. Naše excipienty pro polotuhé lékové formy podporují rychlou formulaci a snadnou lokální aplikaci i dodržování regulačních předpisů u mastí, krémů, gelů, čípků a náplastí.
Nabízíme komplexní sortiment produktů po celém světě. Výběrem našich vysoce kvalitních surovin získáte nejen výhody našeho programu Emprove®, ale také naše regulační know-how a globální podporu, což vám umožní uvést váš výrobek na trh rychleji a snížit regulační rizika.
Přečtěte si více informací o
Oblíbené kategorie produktů
Penetrační zesilovače:
Pro zvýšení biologické dostupnosti vašich transdermálních aplikací nabízíme řadu vysoce kvalitních produktů vyrobených v souladu s platnými směrnicemi SVP.
Močovina
- Jediná močovina třídy API na trhu s CEP a DMF
- Splňuje regulační požadavky podle směrnic ICHQ7 GMP; je v souladu se směrnicemi Ph Eur, BP a USP
- Podává se v souladu se směrnicemi ICHQ7 GMP./li>
- Obsahuje mikrobiologické a melaminové testování
- Emprove® Expert grade splňuje vaše požadavky pro vysoce rizikové aplikace
DMSO
- Splňuje požadavky Ph Eur, USP a ChP a splňuje směrnice IPEC-PQG GMP
- Obsahuje mikrobiologické a endotoxinové testování
- Emprove® Expert grade pro splnění vašich požadavků pro vysoce rizikové aplikace
Polymery pro lokální & amp; transdermální formulace: PVA &; PEG
Schopnost surovin lokálně dodávat širokou škálu molekul léčiv z nich činí ideální nosiče, které vám pomohou maximálně využít vaše polotuhé formulace.
Polyvinylalkohol
Polyvinylalkohol (PVA) je syntetický polymer, který lze použít jako hlavní složku a matriční materiál polotuhých formulací. Obvykle se používá v lokálních krémech, gelech a také v transdermálních náplastech.
Naše portfolio nabízí širokou škálu druhů PVA s různou viskozitou, molekulovou hmotností a stupněm hydrolýzy. Díky tomu vám můžeme poskytnout vysoce kvalitní produkt s přesně takovými vlastnostmi, jaké potřebujete pro svou konkrétní aplikaci. Mezi další aplikace PVA mimo topické a transdermální formulace patří oftalmologika a perorální pevné lékové formy.
Polyetylenglykol
Polyetylenglykoly (PEG) se široce používají v krémech a mastech a slouží také jako základ čípků. PEG jsou netěkavé, mají vynikající bezpečnostní profil a velmi širokou škálu použití.
Konzistenci polotuhých přípravků lze snadno definovat a upravit smícháním tekutých PEG s nízkou molekulovou hmotností s pevnými nebo pastovitými PEG s vyšší molekulovou hmotností. Míchání PEG tímto způsobem je podporováno, protože pevné PEG nejsou rozpustné v tekutých PEG; nicméně takové přípravky mají vynikající rozpustnost a dobré chování při rozpouštění ve vodě.
Výhody
- Široká škála typů PVA a PEG pro potřeby různých aplikací
- Vícekomponentní materiál
- Zlepšení <.sup>® program a dokumentaci
- Další specifikace PVA překračující kompendiální požadavky na podporu bezpečnosti pacientů a dobré snášenlivosti
Související zdroje produktů
- Flyer: Simplify Your Semi-solid Formulations
Browse the PDF flyer showcasing the portfolio of high-quality raw materials.
- Article: Criteria for Selecting Preservatives Used in Liquid Formulation
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.
- Article: Comparison of Preservatives Used in Various Therapeutic Applications
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
- Brochure: Polyethylene glycols
Discover the versatility of PEGs for every application.
Webové nástroje
- Formulation Product Finder
Quickly sort our excipients and API portfolio by dosage form, application, and many other parameters.
- Pharmaceutical Application Guide
Explore products and services for each step of your pharmaceutical manufacturing process.