Polymerizační nástroje
Polymer je materiál složený z velkého počtu opakujících se podjednotek, označovaných jako monomery. Polymerace je chemická reakce monomerů za vzniku polymerních řetězců nebo sítí. Pokrok v polymerizačních technologiích pohání vývoj polymerů se stále složitější strukturou a vlastnostmi, což umožňuje nový výzkum v oblasti biomedicínské, energetické a elektronické oblasti. Vlastnosti a výkony polymerů jsou do značné míry závislé na typech monomerů a polymerizačních nástrojích nebo metodách použitých k syntéze.
Nabízíme rozmanitý výběr polymeračních nástrojů, které splní vaše různé výzkumné potřeby:
|
|
|
Naše rozsáhlé portfolio monomerů umožňuje syntézu různých polymerů s různou strukturou, složením a vlastnostmi. Naše nabídka je uspořádána podle jejich funkčních skupin a mezi hlavní kategorie monomerů patří akryly, alkoholy, epoxidy a aminy.
Products
Řízená radikálová polymerace
Řízená radikálová polymerace (CRP) umožňuje lepší kontrolu nad molekulovou hmotností polymeru, rozložením molekulové hmotnosti, funkčností a složením. CRP je vhodná pro vývoj přesně definovaných polymerů s požadovanými vlastnostmi. CRP lze využít s širokou škálou vinylových monomerů k vytvoření polymerů s různými vlastnostmi pro různé aplikace.
Existují tři základní techniky CRP:
- Polymerizace s přenosem atomového radikálu (ATRP)
- Polymerizace s reverzibilním adičním/fragmentačním přenosem řetězce (RAFT)
- Polymerizace zprostředkovaná nitroxidy (NMP)
Nabízíme komplexní portfolio vinylových a norbornenových monomerů, RAFT činidel, ATRP činidel a NMP iniciátorů pro různé typy polymerizací řízenými radikály. Technické přehledy a podpůrné informace ke každé metodě naleznete v našem Průvodci řízenou radikálovou polymerizací.
Související zdroje
- Brochure: Controlled Radical Polymerization Handbook
ATRP | RAFT | NMP
- Article: Evaluation of RAFT Agents
- Applications: Free Redical Initiators
- Article: RAFT Agents for Making Well-Defined Functionalized Polymers
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
- Article: RAFT- Choosing the Right Agent to Achieve Controlled Polymerization
Najděte proces reverzibilní adičně-fragmentační polymerace (RAFT), třídy RAFT činidel a aplikace.
- Article: Universal (Switchable) RAFT Agents for Well-Defined Block Copolymers
Universal (Switchable) RAFT agents allow for the polymerization of both less activated and more activated monomers and are ideal for the synthesis of well-defined block copolymers.
- Article: Block Copolymer Synthesis Using a Nitroxide-mediated Radical
Syntéza blokových kopolymerů pomocí komerčně dostupného iniciátoru radikálové polymerace zprostředkované nitroxidem (NMP)
- Polymerization (NMP) Approach
Syntéza blokových kopolymerů pomocí komerčně dostupného iniciátoru radikálové polymerace zprostředkované nitroxidem (NMP)