Merck
Afinitní chromatografické pryskyřice
Laboratorní prostředí s ukázkou nástrojů a chemikálií používaných v afinitní chromatografii. V popředí jsou tři lahve označené symboly nebezpečí, které označují přítomnost hořlavých a žíravých látek, nezbytných pro selektivní biochemické interakce a purifikační procesy. V pozadí se vědec v laboratorním plášti zabývá složitým zařízením, které pravděpodobně souvisí s rozsáhlou výrobou a vývojem procesů v afinitní chromatografii.
Afinitní chromatografie odděluje složité směsi pomocí vysoce selektivních biochemických interakcí. Tato široce používaná purifikační technologie účinně odděluje cílovou molekulu od nečistot. Naše řada afinitních pryskyřic je navržena pro vysoce výkonnou a nákladově efektivní purifikaci od vývoje procesu až po velkovýrobu.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Související zdroje
Strana 1 z 2
Afinitní pryskyřice pro proteiny A
Eshmuno® A je vysokokapacitní pryskyřice pro purifikaci proteinů obsahujících Fc, jako jsou monoklonální protilátky (mAbs). Tuto pryskyřici lze dezinfikovat v kyselých i zásaditých podmínkách.
Afinitní pryskyřice pro čištění plazmy
Eshmuno® P anti-A a anti-B. pryskyřice účinně odstraňují izoaglutininové protilátky anti-A a anti-B v plazmatických imunoglobulinových (Ig) procesech, které jsou spojeny se zvýšeným rizikem hemolýzy u pacientů.
Afinitní pryskyřice pro purifikaci proteinů
Fractogel® chelát kovů. pryskyřice nabízí účinnou a nákladově efektivní separaci proteinů a peptidů, zejména proteinů s exponovanými zbytky histidinu, cysteinu a tryptofanu, včetně proteinů značených histidinem.
Podpora pro kvalifikaci, posouzení rizik a optimalizaci procesů
Program Emprove® doplňuje naše produktové portfolio a poskytuje tři typy dokumentací pro podporu různých fází vývoje a výrobních operací, jako je kvalifikace, posouzení rizik a optimalizace procesů. Dokumentace konsolidují komplexní údaje o testování specifických produktů, prohlášení o kvalitě a regulační informace ve snadno dostupném formátu, který zjednodušuje potřeby dodržování předpisů.