Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Díky špičkové charakterizaci protilátek v oboru a testování specifických šarží jsou naše polyklonální a monoklonální protilátky Prestige® navrženy tak, aby detekovaly a cílily na více než 80 % lidského proteomu v imunohistochemii (IHC), imunofluorescenci (IF), Western blotu (WB) a dalších aplikacích. Protilátky Prestige® procházejí jednou z nejpřísnějších dostupných validací a charakterizací. Protilátky Prestige Antibodies® jsou vyvíjeny s využitím otevřených dat z Human Protein Atlas a ověřeny pomocí IHC, WB, ICC-IF nebo sekvenování RNA a porovnány s bioinformatickými informacemi a literaturou. Protilátky Prestige® jsou charakterizovány pomocí tkáňových mikročipů ve více než 40 různých normálních lidských tkáních, více než 50 buněčných liniích a více než 20 typech rakoviny.
Přehled sekcí
Potřebujete pomoci s nalezením správné protilátky pro vaši aplikaci?
Použijte náš Vyhledávací nástroj Antibody Explorer pro zobrazení a porovnání protilátek podle klonality, použití, druhové reaktivity, konjugátu, hostitelského druhu a formy.
Co dělá Prestige Antibodies® jedinečnými?
Všechny protilátky Prestige Antibodies® procházejí hloubkovou validací i charakterizací s využitím obrovského množství podpůrných dat z projektu Human Protein Atlas. Nízká zkřížená reaktivita protilátek Prestige Antibodies® na jiné proteiny je výsledkem pečlivého výběru antigenních oblastí, afinitní purifikace a jsou validovány a charakterizovány v každé aplikaci, pro kterou bylo použití protilátky prokázáno. Každá protilátka je charakterizována na základě jednotlivých šarží s validací specifickou pro danou aplikaci, která zahrnuje IHC, IF, WB a nebo testy proteinových polí.
Vylepšená validace - další důvod, proč důvěřovat protilátkám Prestige®
Kromě standardních metod validace protilátek pro validaci a charakterizaci protilátek Prestige®
Vylepšená validace protilátek Prestigesup>®, nabízíme rozšířenou validaci, která je v souladu s pilíři validace protilátek popsanými Mezinárodní pracovní skupinou pro validaci protilátek (IWGAV) pro řadu protilátek. Mnoho protilátek Prestige Antibodies® prochází jednou nebo více metodami rozšířené validace, včetně genetických strategií, nezávislého ověřování protilátek, ortogonální validace pomocí RNA-seq a validace funkčních testů. Zjistěte více o naší rozšířené validaci.
IF analýza
Western Blot
Bioinformatika a vyhledávání literatury
IHC analýza
Proteinové pole
Pouze pro výzkumné účely. Není určeno k použití v diagnostických postupech.
Pokud není ve specifikacích výrobku (výrobků) uvedeno jinak, je jakýkoli výrobek s protilátkami prodáván pouze pro interní výzkumné použití a nesmí být použit k žádnému jinému účelu, což zahrnuje mimo jiné jakékoli komerční, diagnostické nebo terapeutické použití. Naše validační procesy se týkají pouze výzkumného použití a nepotvrzují ani nezaručují, že naše protilátky mohou být použity k jakémukoli neautorizovanému použití, jak je uvedeno v tomto dokumentu.
Oblasti výzkumu
Článek: Článek: Neural Stem Cell Markers and Antibodies
Article: Markery mezenchymálních kmenových buněk a protilátky
Brochure: Prestige Antibodies® v neurovědách
Článek: Prestige Antibodies® in Breast Cancer Research
Brochure: Prestige Antibodies® ve výzkumu kolorektálního karcinomu