Merck
Polyethylenglykol (PEG a PEO)
Tabulová ilustrace zobrazující chemickou strukturu PEG (polyetylenglykolu) se vzorcem C₂H₄O a opakující se jednotkou reprezentovanou jako -[O-CH₂-CH₂]-n.
Polyethylenglykol (PEG), známý také jako polyethylenoxid (PEO) nebo poly(oxyethylen) (POE), je syntetický, hydrofilní a biokompatibilní polyether. Jako PEG se obvykle označují materiály s molekulovou hmotností nižší než 20 000 g/mol, zatímco materiály s molekulovou hmotností vyšší než 20 000 g/mol se označují jako PEO. Tyto polymery jsou rozpustné ve vodě i v mnoha organických rozpouštědlech, jako je ethanol, acetonitril, toluen, aceton, dichlormethan, hexan a chloroform.
Produkty
Seřadit podle významnosti
Zobrazení 1–20 z 335
Změnit zobrazení
Zobrazení 1–20 z 335
Porovnat
Číslo produktu
Název produktu
Popis produktu
molecular weight.default
Stanovení ceny
molecular weight.default
Mn 380-420
average Mn 400
molecular weight.default
average Mn 700
molecular weight.default
average mol wt 8,000
molecular weight.default
Mn 5,000-7,000
average Mn 6,000
molecular weight.default
average Mn 500
molecular weight.default
average Mn 250
molecular weight.default
average Mn 3,350
molecular weight.default
molecular weight.default
average Mv 100,000 (nominal)
molecular weight.default
average Mn 200
molecular weight.default
molecular weight.default
average Mv 600,000 (nominal)
molecular weight.default
molecular weight.default
molecular weight.default
molecular weight.default
Mn 285-315
average Mn 300
molecular weight.default
Mn 3,500-4,500
average Mn 4,000
Použití PEG
PEG jsou netoxické a běžně se používají v aplikacích biokonjugace a povrchové funkcionalizace, v biomedicínském výzkumu, při podávání léčiv, v tkáňovém inženýrství a také v potravinářském a kosmetickém průmyslu. Konjugace nebo nekovalentní připojení polymerních řetězců PEG k molekulám se označuje jako PEGylace. Metoda PEGylace může zlepšit biokompatibilitu ve vodě a rozpustnost, stabilitu a farmakokinetické vlastnosti terapeutik a zvýšit tak jejich bezpečnost a účinnost v cílené diagnostice a dodávání léčiv. Hydrogely PEG se běžně používají pro řízené uvolňování terapeutik, scaffoldy buněčných kultur, regenerativní medicínu, hojení ran a tkáňové inženýrství.
Deriváty PEG a PEG Linkery
Nabízíme široké portfolio dobře definovaných PEG s širokou škálou molekulových hmotností, koncových funkcí, reaktivit a polymerních architektur.
  • Heterobifunkční PEGy
  • Homobifunkční PEGy
  • Monofunkční PEGy
  • Dendrimery PEGů a víceramenné PEGy
  • Kopolymery PEG
  • Standardy PEG pro GPC
  • PPEG a oligoethylen glykol
  • Polyethylenoxidové prášky
  • PEG s vysokou čistotou oligomerů