Merck
Fotokatalyzátory
Fotoreaktor v laboratoři organické syntézy pro fotoredoxní katalýzu
Fotoredoxní katalýza je výkonný nástroj v organické chemické syntéze, který využívá viditelné světlo k napájení chemické reakce. Široké rozšíření fotoredoxní katalýzy ve viditelném světle závisí na přístupu k fotokatalyzátorům a spolehlivému zdroji světla. Rádi podpoříme vaše fotokatalytické snahy o vytváření nových vazeb a rychlé sestavování složitých produktů.  
Chemisté dlouho bojovali s reprodukovatelností ve fotoredoxní chemii. Různorodá reakční uspořádání i jednotlivé reakce prováděné se stejným uspořádáním mohou být ošemetné. Naše nové laboratorní nádobí se snaží tyto problémy zmírnit tím, že poskytuje fotoreaktory pro každou fázi vývoje reakce a zároveň zajišťuje vysokou úroveň konzistence fotokatalytických reakcí i mezi jednotlivými cykly.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
 Naše fotoreaktory slouží jako spolehlivé zdroje viditelného světla  pro různé aplikace a reakční měřítka:  
  • Startovací sada Photo KitAlysis je ideální pro screening 24 simultánních fotokatalytických reakcí v mikroměřítku pro optimalizaci reakcí.
  • Paralelní fotoreaktor SynLED umožňuje provádět reakce v malém měřítku pro rychlé vytváření knihoven spuštěním 16 simultánních reakcí ve 2 draslíkových lahvičkách.
  • Penn PhD kombinuje LED osvětlení, mechanické míchání a chlazení do jednoho zařízení a zároveň přijímá reakční lahvičky od 1 ml do 40 ml, což chemikům umožňuje zefektivnit syntetické sekvence.
  • Bio-fotoreaktor BPR200 využívá LED osvětlení a samochladicí chladič pro aplikace v paralelních fotoredoxních reakcích, kovalentním značení biomolekul a experimentech využívajících živé buňky.
  • Fotoreaktor LightOx 365 poskytuje UV osvětlení vhodné pro fotochemické a fotobiologické vysoce výkonné screeningové reakce.
Prosím, podívejte se na náš technický článek o fotokatalýze, abyste zjistili, který fotoreaktor je pro vaše potřeby nejvhodnější.
Díky neustále se rozšiřujícímu portfoliu akridiniových, iridiových a rutheniových katalyzátorů a dalších organických fotokatalyzátorů a ligandů bez obsahu kovů nabízíme širokou škálu komplexních fotoredoxních katalyzátorů pro jakýkoli návrh reakce. Naše screeningové soupravy KitAlysis™ umožňují chemikům rychle a efektivně najít vhodné reakční podmínky pro širokou škálu fotoredoxních katalyzovaných reakcí.
Související zdroje produktů
  • Visible-light Photoredox Catalysis
    The application of radical chemistry towards organic synthesis is well-developed and wide-reaching, though often hampered by a dependence on toxic radical initiators.
  • Photoredox Catalysis Guide
    Sign up for your complimentary Photoredox Catalysis Guide featuring key examples of previously inaccessible bond formations, standard reaction setups, and catalysts references and properties.
  • Illuminating Research with the LightOx PhotoReact 365 Benchtop Photoreactor
    Photochemical and photobiological research is a rapidly growing field with unique experimental requirements, and achieving a reliable and reproducible means of sample irradiation is often just as much a challenge as performing the research itself.