Merck
Soli
Soli pro výzkum, farmaceutický a biofarmaceutický výzkum a analytické aplikace.
Naše rozsáhlé portfolio solí je rozděleno do tří portfoliových značek určených pro různé aplikace: 
  • Supelco® produkty pro analytickou chemii
  • Sigma-Aldrich® materiály pro laboratoře a výrobu
  • SAFC produkty pro biofarmaceutický a farmaceutický vývoj a výrobu
Každá značka portfolia nabízí produkty v různých objemech, obalových materiálech a s různými balíčky dokumentace.    
Přečtěte si více informací o
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Soli vysoké čistoty pro instrumentální analýzu
Dodáváme širokou škálu Soli LiChropur™ vysoké čistoty pro HPLC a LC-MS analýzu, které minimalizují šum pozadí a potlačení signálu. Tyto soli jsou aplikačně testovány naší kontrolou kvality, aby splňovaly očekávání našich zákazníků.
Kromě toho poskytujeme Suprapur® vysoce čisté soli s čistotou od 99,99 % do 99,9999 % pro vaše citlivé analýzy. Soli Suprapur® s vysokou čistotou pro přípravu vzorků v instrumentální analýze jsou vyráběny za přísných podmínek a s využitím sofistikovaných výrobních a krystalizačních technik. Naše řízení kvality podle normy ISO 9001 zajišťuje, že soli Suprapur® vykazují vysokou konzistenci jednotlivých šarží. Ke každému výrobku je poskytován certifikát analýzy (CoA) pro konkrétní šarži s rozsáhlým profilem nečistot.
Soli pro klasickou analýzu
Nabízíme ucelený sortiment solí pro klasickou analýzu ve dvou jakostních třídách: EMSURE® a EMPLURA®. Naše soli jsou vyráběny v přísně kontrolovaných podmínkách, většinou v našich závodech v německém Darmstadtu. Vynikající analytická čistota prémiové třídy Soli EMSURE®, jsou ideální pro kvalitativní i kvantitativní anorganickou analýzu. Většina z nich splňuje nebo překračuje mezinárodní normy, jako jsou ISO, ACS a Reag. Ph Eur. a kromě toho jsou doprovázeny rozsáhlým certifikátem analýzy a další užitečnou dokumentací. Laboratoře kontroly kvality ve všech průmyslových odvětvích tak mohou těžit jak z mezinárodního uznání těchto činidel, tak z jistoty auditu analytické laboratoře. Dále se naše soli třídy EMPLURA® běžně používají pro preparativní laboratorní práce a základní aplikace. Na stránce Soli třídy EMPLURA® těží z odpovídajících specifikací s nejběžnějšími parametry a výhodných velikostí balení.
Kvalitní soli pro výzkum a výrobu
Naše rozsáhlá nabídka společnosti Sigma-Aldrichsup>® solí pokrývá nejběžnější třídy v rámci výzkumu a výroby, od reagenční třídy až po naše inovativní Redi-Dri® bezvodé soli až po soli s vysokou čistotou testovanou na 99,99 %+ kovů. Jsou vysoce kvalitním a osvědčeným standardem pro kvalitní pufry, chemickou syntézu, separaci, čištění, extrakci a další výzkumné a výrobní metody pro každodenní použití. Společnost Sigma-Aldrich® poskytuje spolehlivé soli pro vaše každodenní potřeby, které lze škálovat od stolních až po velkoobjemové výrobní materiály.
Biofarmaceutické a farmaceutické přípravky a výrobní produkty
S neustále se zvyšujícími regulačními požadavky je stále důležitější zaměřit se na to, co je skutečně důležité:
Podporujeme vás v každém kroku vývoje, rozšiřování a výroby pomocí služeb, které sahají od optimalizace procesů až po podporu regulačních záležitostí. Naše portfolio vysoce kvalitních produktů SAFC® pro formulaci a výrobu biofarmak a léčiv odolává přísným postupům kontroly kvality a je vyráběno v souladu s platnými směrnicemi cGMP.
V rámci našeho programu Emprove® jsou naše suroviny dodávány také s rozsáhlou dokumentací, která usnadňuje zajištění shody vašeho farmaceutického a biofarmaceutického výrobku s předpisy, plnou transparentnost dodavatelského řetězce a zmírnění rizik.