Značení nukleových kyselin
Technologie značení neradioaktivních nukleových kyselin se běžně používají jako bezpečnější alternativa pro potřeby detekce DNA a RNA ve srovnání s radioaktivně značenými sloučeninami. Naše portfolio nabízí řadu činidel pro značení nukleových kyselin, včetně Biotin RNA Labeling Mix, Fluorescein RNA Labeling Mix a Digoxigenin (DIG) RNA a DNA značení a detekce činidel. Prozkoumejte naši nabídku a zjistěte, které činidlo pro značení nukleových kyselin nejlépe vyhovuje vašim potřebám pracovního postupu.
Přečtěte si více informací o
Products
DIG značení DNA a detekce
Technologie značení digoxigeninem (DIG) je ideální alternativou nebezpečných radioaktivních izotopů pro značení nukleových kyselin. Flexibilně využívá kolorimetrickou, luminiscenční nebo fluorescenční detekci signálu a dosahuje vysoké citlivosti s nízkým pozadím při velmi krátké době expozice. Používejte robustní postupy a zavedené protokoly pro nízké pozadí a vysoký poměr signálu k šumu. Jako výhradní distributoři systému Roche DIG se zavazujeme poskytovat výzkumným pracovníkům vysokou specifičnost a citlivost, které potřebují k detekci nukleových kyselin a umožňují jim další průlomové objevy. Systém DIG nabízí několik výhod:
Specifičnost: Protilátky DIG se nevážou na jiné substráty.
Všestrannost: Používejte sondy značené DIG pro filtry a hybridizaci in situ.
Ověřeno: Tisíce publikací ukazují, proč je DIG lepší než radioaktivita.
Bezpečnost: Označujte a detekujte bez nebezpečí a nepříjemností spojených s radioaktivitou.
Další informace o protokolech, činidlech, a zdrojích DIG naleznete na Stránka zdrojů o metodách značení DIG.
Metody značení digoxigeninem (DIG)
Systém DIG, původně založený na steroidu izolovaném z rostlin digitalisu, jediného známého zdroje digoxigeninu, je výkonným nástrojem pro nukleovou hybridizační analýzu. Za předpokladu omezeného přirozeného výskytu této molekuly v přírodě se jedná o ideální značkovací molekulu, protože protilátka anti-DIG se neváže na jiné biologické molekuly, což zajišťuje vysokou specifičnost vůči cíli. Jakmile stabilizovaná nukleová kyselina hybridizuje se sondou značenou DIG, použijí se pro následnou chemiluminiscenční nebo fluorescenční detekci protilátky proti digoxigeninu ve spojení s křenovou peroxidázou (HRP) nebo alkalickou fosfatázou, rhodaminem nebo fluoresceinem.