Pufrová filtrace
Biomanufacturing vyžaduje velké objemy pufrů pro různé kroky následného zpracování, přičemž výběr filtru je velmi závislý na potřebách konkrétního kroku procesu. Pro nekritické kroky nabízíme filtry pro snížení biologické zátěže, které zajišťují vynikající ekonomiku procesu, zatímco naše sterilizační pufrovací filtry zajišťují rychlý průtok a prodlouženou propustnost pro vynikající efektivitu procesu.
Všechny naše filtry jsou plně škálovatelné od nástrojů pro vývoj procesů v laboratorním měřítku až po výrobu v pilotním a výrobním měřítku, přičemž většina z nich je nabízena ve formátech kapslí na jedno použití, gama ready a kazet. Kromě toho je každý filtr k dispozici s několika možnostmi připojení, které zajišťují flexibilitu pro vaše specifické procesní potřeby.
- Filtry Milligard® PES obsahují dvě vrstvy polyethersulfonové (PES) membrány a snižují biologickou zátěž při široké chemické kompatibilitě. Filtry Milligard® PES o jmenovité velikosti 1,2/0,2 µm obvykle poskytují odstranění ≥ 6,0 log Brevundimonas diminuta
- Filtry Millipore Express® PHF (Process, High Flux) obsahují jednu vrstvu 0.2 µm membrány PES sterilizační kvality a poskytují cenově výhodnou možnost pro vysokoproudou filtraci pufrů.
- Filtry Millipore Express® SHF (Sterile, High Flux) obsahují jednu vrstvu membrány PES sterilizační třídy o tloušťce 0,2 µm a poskytují vysoký tok s širokou chemickou kompatibilitou. Každý filtr je při výrobě testován na integritu.
- Filtry Millipore Express® SHC (sterilní, vysokokapacitní) obsahují dvě vrstvy (0.5/0,2 µm) membrány PES a poskytují sterilizační výkon, širokou chemickou kompatibilitu a vynikající kapacitu pro ucpávání proudů. Každý filtr je při výrobě testován na integritu.
- 0,22 µm filtry Durapore® obsahují jednu vrstvu polyvinylidenfluoridové (PVDF) membrány o tloušťce 0,22 µm a mají nízkou vazbu, neuvolňují vlákna a mají nízkou extrahovatelnost. Každý filtr je při výrobě testován na integritu.
Products
Související zdroje
- Aseptic Filter Formats: Selection Guide
This technical article provides a high level overview of different formats available to help guide product selection.
- Tech Note: Bioburden Reduction and Particulate Retention Using Milligard® PES Filters
Milligard® PES filters with two layers of asymmetric polyethersulfone (PES) membranes are widely used in biopharmaceutical production to safeguard process fluids from contaminants. They can be used as prefilters to increase the capacity of sterilizing filters or independently to reduce bioburden and turbidity in process streams, providing an alternative to sterilizing-grade filters for bioburden risk reduction in non-critical process steps.
- Tech Note: Holistic Buffer Preparation
Buffer preparation is critical in biologics production, requiring significant volume and precise timing. The document will discuss optimizing in-house preparation and potential outsourcing, considering various options based on process needs.
- Tech Note: Recommendations for Steam-in-place Sterilization of Filtration Trains Containing Milligard® PES Prefilters
Milligard® PES filters reduce bioburden and protect downstream filters in biotechnology manufacturing. They can be sterilized by SIP, autoclave, and gamma irradiation, but require wetting before use. Studies are ongoing to establish best practices for SIP sterilization when using these filters in a filtration train.
- Tech Note: Integrity Test Troubleshooting - Beyond Rewet and Retest
Integrity testing is crucial for sterilizing grade filters in biopharmaceutical processing. This application note aims to ensure accurate integrity testing and address specific challenges.
- Guide: Durapore® Family Guide
Durapore® polyvinylidene fluoride (PVDF) membranes, known for their reliability, are offered in multiple pore sizes and formats to meet diverse bioprocessing needs such as liquid sterile filtration, in-line integrity testing, and final sterilizing filtration. These low protein binding and non-fiber releasing filters are widely applicable, including in cell culture media filtration, monoclonal antibodies, vaccines, and ophthalmic and parenteral production, with all Durapore® sterilizing filters undergoing 100% integrity testing during manufacturing.
- Guide: Millipore Express® Family Guide
NORMY KVALITY A DOKUMENTACE
Naše filtry jsou podporovány programem Emprove®, který poskytuje tři typy dokumentace pro podporu různých fází vývoje a výrobních operací, jako je kvalifikace, hodnocení rizik a optimalizace procesu. Dokumentace konsolidují komplexní údaje o testování specifických produktů, prohlášení o kvalitě a regulační informace ve snadno dostupném formátu.