Fosfinové ligandy
Fosfinové ligandy jsou nejvýznamnější třídou ligandů pro křížovou vazbu díky proměnlivosti jejich elektronických a sterických vlastností. Ligandy hrají klíčovou roli při stabilizaci a aktivaci centrálního atomu kovu a používají se v reakcích, jako je cross-coupling katalyzovaný přechodnými kovy. Výzkum se zaměřil na vývoj účinnějších ligandů, které by zlepšily výkonnost katalyzátorů. Nabízíme bezprecedentní portfolio monodentátních fosfinových ligandů a prekurzorů, bidentátních fosfinových ligandů a prekurzorů, chirálních ligandů, Buchwaldových ligandů, kataCXium® ligandů a DalPhos ligandů.
Products
Monodentátní fosfinové ligandy a prekurzory
Monodentátní fosfinové ligandy jsou sloučeniny s pouze jedním fosfinovým atomem, který může interagovat s kovem. Tyto ligandy není obtížné syntetizovat a umožňují snadné modifikace. Flexibilita monofosfinů umožňuje jejich použití v reakcích, kde může být obtížné dosáhnout určitých aktivit nebo selektivity. Nabízíme širokou škálu motivů ligandů, včetně centrální chirality na atomu fosforu, biarylové axiální chirality a planární chirality, abychom vyhověli vašim výzkumným potřebám.
Bidentátní fosfinové ligandy a prekurzory
Bidentátní fosfinové ligandy a prekurzory, nazývané také difosfiny, se poznají podle toho, že ligand má přítomné dva atomy fosforu spojené postranním řetězcem. Obvykle je tento postranní řetězec dlouhý dva až čtyři uhlíky a tvoří s kovem komplex ve tvaru písmene A. Mnoho bidenátfosfinových ligandů a prekurzorů bylo navrženo tak, aby během syntézy zaváděly chirální ligand. Tyto ligandy jsou velmi stabilní a jsou schopny vytvářet vysoce aktivní a selektivní systémy, které umožňují požadovanou syntézu tam, kde jiné ligandy selhaly.
Buchwaldovy ligandy
Buchwaldovy ligandy jsou objemné dialkylbiarylfosfiny bohaté na elektrony a je známo, že zlepšují reaktivitu v palladiové katalýze. Struktura ligandu přímo souvisí s účinností katalyzátorů obsažených v ligandu. Buchwaldova skupina pokračovala ve vývoji a modifikaci těchto ligandů, což vedlo k vytvoření ligandů, které jsou přizpůsobeny specifickým transformacím.
cataCXium®<./sup> Ligandy
cataCXium® Ligandy jsou vysoce účinné ligandy pro palladiem katalyzované cross-couplingové reakce. Di-adamantylalkylfosfin, známý jako cataCXium® A, je objemný a na elektrony bohatý fosfinový ligand používaný pro Heckovy a Suzukiho spojky, Buchwaldovu-Hartwigovu aminaci arylchloridů a α-arylační reakce ketonů. V reakcích tyto ligandy umožňují nízké zatížení katalyzátoru za mírných podmínek. V poslední době vykazuje další třída bazických, stericky vázaných fosfinů s fosfinosubstituovanými N-arylpyrroly (kataCXium® P) vysoké hodnoty obratu katalyzátoru pro Suzukiho spojování jak elektronově bohatých, tak elektronově deficitních arylchloridů.
DalPhos ligandy
Objemný di(1-adamantyl)fosfinový [P(1-Ad)2] fragment je společný pro ligandový scaffold DalPhos. Tyto chelatační N,P ligandy jsou užitečné pro Pd-katalyzovanou tvorbu C-N a C-C vazeb. Reaktivnější Mor-DalPhos zlepšuje rozsah a využitelnost spojování amoniaku při pokojové teplotě a je také účinný při spojování hydrazinu a acetonu.