Doplňky a činidla pro buněčné kultury
Zajištění odpovídajícího růstu buněk závisí na mnoha kultivačních podmínkách, včetně správného složení média pro vaši buněčnou linii. Pro podporu růstu buněk lze základní nebo komplexní média vylepšit a obohatit o doplňky, jako jsou aminokyseliny, vitaminy, lipidy, antibiotika a sérum. Naše doplňky a činidla pro buněčné kultury jsou podpořeny špičkovým zákaznickým servisem a závazkem ke kvalitě.
Prozkoumat podle kategorie
Sacharidy
Naše široké portfolio vysoce čistých sacharidů je široce využíváno jako doplněk buněčných kultivačních médií a jako stavební kameny při syntéze glykanů a glykokonjugátů.
Aminokyseliny
Pro váš výzkum máme komplexní nabídku vysoce čistých aminokyselin a derivátů důležitých pro metabolomické dráhy a strukturu proteinů.
Prozkoumat další kategorie
Nabízíme komplexní portfolio antibiotik, která zabraňují kontaminaci buněčných kultur patogeny nebo jinými buněčnými liniemi, pro výběr genetických markerů a výzkum buněčné biologie.
FBS neboli fetální hovězí sérum (také nazývané FCS) je jedním z nejdůležitějších doplňků pro kultivaci savčích buněk. Třídu FBS vybírejte na základě požadavků na dokumentaci a specifičnosti aplikace.
Chraňte cenné zásoby buněčných linií výběrem činidel, která jsou navržena tak, aby chránila buňky při skladování za ultranízkých teplot. Náš výběr DMSO je testován na použití a média připravená k použití pro zmrazení buněk jsou k dispozici v provedení bez DMSO a s proměnlivou koncentrací DMSO.
Albumin se in vitro používá k vazbě, sekvestraci a stabilizaci řady důležitých malých molekul a proteinů. Nabízíme hovězí a lidské sérové albuminy a činidla pro transportní proteiny pro různé aplikace, včetně buněčných kultur, kvantifikace proteinů a studií souvisejících s protilátkami.
Lidské sérum se používá ke kultivaci lidských buněk a je k dispozici jako lidské sérum AB odvozené z plazmy, lidské sérum AB ze sražené plné krve, tepelně inaktivované přípravky a přípravky zbavené komplementu.
Enzymy jako trypsin a kolagenáza jsou nezbytné pro oddělování adherentních buněk a pevných tkání pro subkultury a experimenty. Rekombinantní trypsin, roztoky obsahující EDTA a neenzymatické roztoky poskytují stabilnější a šetrnější možnosti pro širší kultivační aplikace
.Doplňky pro buněčné kultury umožňují přizpůsobení médií s definovanými vlastnostmi pro podporu specifických aplikací a potřeb bezsérových kultur. Naše kultivační doplňky zahrnují přípravky ITS, aminokyseliny, vitaminy, antibiotika a činidla vhodná pro kultivaci hybridomových buněk a buněk hmyzu.
Cytokiny a růstové faktory jsou kritickými složkami médií pro buněčné kultury, zejména pokud jsou vyžadovány podmínky bez použití séra a zvířat nebo definovaná média. Nabízíme stovky purifikovaných rekombinantních růstových faktorů a cytokinů pro proliferaci, diferenciaci, studie angiogeneze a další účely.
Reagencie pro tkáňové kultury rostlin, včetně želírovacích činidel, regulátorů růstu rostlin, auxinů, cytokininů a dalších doplňků pro podporu růstu a vývoje rostlinných buněk a tkání v kultuře.
Séra pro buněčné kultury s certifikátem původu a kontrolovanou kvalitou zahrnují FBS, jiná hovězí séra, lidská séra a séra různých živočišných druhů, která byla důkladně prověřena na přítomnost kontaminantů a otestována v kultuře
.Attachment faktory napodobující extracelulární matrix (ECM) poskytují kultivovaným buňkám důležité signály, které stimulují fyziologický růst a chování. Pro zlepšení podmínek buněčné kultivace lze zvolit širokou škálu biologických a syntetických polymerů.
Nabízíme široké portfolio vitamínů pro výzkum funkce, růstu a regenerace buněk v živých organismech a jejich úlohy ve výživě, zdraví a nemoci.
Vybrané hormony mají na buňky účinky podporující růst. Mezi základní hormonální doplňky pro buněčné kultury patří dexametazon, erytropoetin, β-estradiol, glukagon, hydrokortizon, inzulin, progesteron, prostaglandin E1 &; E2.
Přestože je FBS nejběžnější odrůdou séra používaného pro buněčné kultury, alternativou pro doplnění buněčných kultur je sérum dospělého a novorozeného skotu a séra jiných druhů.