Merck
Histologie / histopatologie
Histopatologické vyšetření parafinové tkáně ledviny barvené H&E
Histologie v klinické diagnostice
Histologie je obor biologie a medicíny, který se zabývá objasňováním struktury, funkce a chorobných stavů tkání. Principem histologických technik je použití různých chemických barviv pro zkoumání vzorků tkání od jednobuněčných organismů přes rostliny, houby až po živočichy, které jsou optimalizovány pro jedinečné cíle. Histopatologie zahrnuje klinické použití histologických metod ke zkoumání nemocných buněk a tkání pro diagnostickou nebo prognostickou analýzu různých zdravotních stavů, jako je rakovina a multiorgánová onemocnění. Používá se také k identifikaci patogenů, jako jsou bakterie, houby a paraziti, indikuje přítomnost některých těžkých kovů a dalších toxinů.
Doporučené kategorie
Detailní pohled na mikroskopické sklíčko a komůrku, který ukazuje složité detaily a strukturu používanou pro vědeckou analýzu a experimenty.
Mikroskopická sklíčka a komory
Nabízíme kompletní výběr mikroskopických činidel, nástrojů a skla pro výzkum a klinické laboratorní analýzy od společností Corning®, BRAND®, PELCO® a dalších spolehlivých specializovaných značek.
Obchod s produkty
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Systém pro čištění ultračisté a čisté vody - laboratorní systém pro čištění vody typu 1 a 2 s výrobními a zásobníkovými jednotkami a dávkovači čisté a ultračisté vody.
Stolní systémy pro čištění vody Milli-Q®
Systémy Mili-Q® nabízejí inovativní technologie čištění vody navržené tak, aby...
Obchod s produkty
Přestože se dnes ve výzkumu a medicíně stále častěji používají techniky imunoznačení protilátek, klinická diagnostika se stále z velké části soustředí na analýzu založenou na zavedených barveních a barvách klasifikovaných jako rutinní, diferenciační a speciální. Rutinní barvení, jako je H&E, se používají jako všudypřítomná barvení pozadí. Diferencující barvení zahrnují kombinace barvení a protibarvení, které odhalují více anatomických detailů. Speciální barvení se používají při podrobnějších analýzách, kdy je třeba rozlišit blízce příbuzné typy buněk. Přestože některé standardní protokoly jsou více než 100 let staré, histologické barvení je živým a rozvíjejícím se oborem.
Microscopic view of stained tissue sample under a microscope
Zachycení v histopatologii
Původně byla empiricky vyvinuta řada barvicích technik pro analýzu tkáňových řezů. Poté byly vyvinuty nejspecifičtější barvicí směsi pro barvení a rozpoznávání buněčných jader, cytoplazmy, nitrobuněčných a mimobuněčných složek.
Klasické techniky, jako je barvení H&E a Fuchsin, jsou dostatečné pro většinu diagnóz (90-95 %), některé diagnózy však vyžadují další diferenciální barvicí metody. Tyto speciální metody (např. barvení Wright-Giemsa, Schiffovo barvení) umožňují vyhodnocení dalších morfologických kritérií a funkčních vlastností, což v konečném důsledku zvyšuje spolehlivost konečné diagnózy. K doplnění histopatologické analýzy se nyní používají další techniky, včetně imunohistochemických metod, DNA hybridizace, fluorescenční in situ hybridizace, PCR a průtokové cytometrie.
Důležitost standardizovaného histologického barvení
Diagnostická cytologie, histologie a imunohistochemie se opírají o vazbu barviva, barviva nebo imunitní sondy na klíčové chemické struktury buněk a/nebo tkání, které indikují buněčnou architekturu nebo patologický stav. Pro konzistentní a spolehlivé barvení je tedy zásadní zachování struktury tkáně a její propustnost. Účinnost barvení může být ovlivněna typem a dobou fixace tkáně, tloušťkou tkáně, teplotou a přístupností cíle. Histopatologické laboratoře obvykle používají standardizované fixační a barvicí protokoly s pečlivou správou činidel, aby se minimalizovaly artefakty, vysoké pozadí a falešně pozitivní výsledky. Analýza tkáně pomocí následného barvení, imunoprojekce nebo molekulárních technik dále závisí na počáteční konzervaci a manipulaci se vzorky podle zavedených protokolů.