Merck
Bioprocesing buněčných linií
Osoba, která se dívá do mikroskopu a zkoumá vzorek v průhledné nádobě s červeným uzávěrem přes moderní černý mikroskop. V pozadí bílé skříňky a lahvičky s různobarevnými kapalinami naznačují řadu chemikálií nebo činidel.
Buněčná linie, která si zachovává příznivé růstové a produktivní vlastnosti, má zásadní význam pro biofarmaceutické výrobní procesy, ať už jde o výrobu monoklonálních protilátek, rekombinantních proteinů nebo virových vektorů pro genové terapie. Naše systémy buněčných linií připravené k použití mohou urychlit váš vývoj na vyšší úrovni tím, že výrazně sníží čas, náklady a riziko vývoje nových buněčných linií. Naše buněčné linie jsou racionálně navrženy a určeny pro biomanufacturing v souladu s předpisy.   
Klíčové vlastnosti zahrnují:
  • Plně sledovatelné buněčné linie s komplexní dokumentací
  • Bankovány a charakterizovány podle metodiky GCMP
  • Podrobné informace o buněčných liniích, které jsou plně sledovatelné a obsahují komplexní dokumentaci.Spárovaná, optimalizovaná a chemicky definovaná média a krmiva
  • Komplexní uživatelské protokoly pro efektivní vývoj buněčných linií a bezproblémové rozšiřování, podpořené technickými konzultacemi
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Související zdroje
Strana 1 z 2
Živé logo zobrazující modrého motýla symbolizujícího prostředí bez rabdovirů, s centrálním žlutým emblémem s přeškrtnutou částicí viru, dvěma lahvičkami a textem "SF-RVN® PLATFORM" pod ním, který označuje specializovanou platformu pro produkty bez rabdovirů.
Sf-RVN® Platforma pro zlepšení bezpečnostního profilu vašich bioprocesů
Většina buněk Spodoptera frugiperda (například Sf9) obsahuje rhabdovirus, který je považován za kontaminant procesu a musí být během bioprocesu odstraněn.
Naše platforma Sf-RVN® nabízí alternativu bez rhabdoviru pro bioprocesy a zvyšuje míru omezení rizik.
Platforma Sf-RVN® je synergií mezi rhabdovirus-negativní buněčnou linií Sf9 a doprovodným chemicky definovaným médiem, speciálně vytvořeným pro dosažení vynikajícího růstu a produktivity buněčné linie.
Kombinace buněčné linie Sf-RVN® Insect s doprovodným médiem EX-CELL® CD Insect Cell Medium poskytuje vysoce výkonnou platformu optimální pro produkci rekombinantních proteinů, virových vakcín, jako jsou virům podobné částice (VLP) a adenoasociované vektory (AAV) pro aplikace genové terapie.
Pro více informací o hmyzí buněčné linii Sf-RVN® nebo pro objednání prosím klikněte zde.
Barevné grafické znázornění interakce mezi buněčnou linií CHOZN® GS -/- CHO a expresním vektorem UCOE® GS v oblasti genové exprese. Schéma obsahuje žlutý kruh s označením "CHOZN® GS -/- CHO Cell Line" s okolními hroty a fialový ovál s označením "UCOE® GS Expression Vector" s vnitřními symboly a šipkami znázorňujícími proces genové exprese, které jsou spojeny tealovou šipkou označující interakci.
CHOZN® Platforma pro výrobu biologických léčiv a rekombinantních proteinů
Naše CHOZN® platforma je expresní systém savčích buněk z vaječníků čínského křečka (CHO), který umožňuje rychlejší a jednodušší výběr a rozšiřování vysoce produktivních klonů pro výrobu biologických a terapeutických rekombinantních proteinů. Obsahuje:
  • Vysoce výkonné buněčné linie CHO
  • Párová média a krmiva
  • Optimalizované expresní vektory
  • Robustní protokoly
K dispozici jsou tři buněčné linie CHOZN®:
  • Buněčná linie CHOZN® GS -/-, která umožňuje rychlý vývoj buněčné linie bez nutnosti zesílení pomocí metabolického selekčního činidla MTX
  • CHOZN® DHFR -/- buněčná linie, umožňující rychlý vývoj buněčné linie pomocí amplifikace pomocí metabolického selekčního činidla MTX
  • CHOZN® buněčná linie CHO K1, umožňující rychlý vývoj buněčných linií pomocí metabolického selekčního činidla dle výběru
Pomocí technologie CompoZr® Zinc Finger Nuclease (ZFN), dobře známé a široce přijaté technologie CHOZN® GS-/- buněčná linie může pomoci zkrátit časové linie vývoje buněčných linií až o osm týdnů a zároveň zajistit vynikající stabilitu, přičemž >75 % klonů si udržuje >70% titr 60 generací.
Optimalizované expresní vektory pro buněčnou linii CHOZN® GS -/- zahrnují:
  • pCGS3.2 standardní expresní vektor CHOZN® GS
  • expresní vektor UCOE® GS využívající expresní technologii UCOE® otevírající chromatin
Grafická ilustrace znázorňující proces léčby viru, který začíná růžovou Petriho miskou se žlutými bakteriemi v horní části, pokračuje dvěma lahvičkami s léky ve žluté a modré barvě a končí schránkou se zelenou kontrolní značkou, která symbolizuje úspěšné dokončení léčby.
Obrázek 1.Platforma pro produkci lenvirů VirusExpress® obsahuje buněčnou linii HEK293T přizpůsobenou pro suspenzi, chemicky definované médium a výrobní proces s ověřenou výkonností.
Platforma pro výrobu virů VirusExpress®
Naše Platforma VirusExpress® nabízí řešení založené na transfekci pro řešení problémů spojených s výrobou lentivirů (LV), které se vyznačuje buněčnou linií přizpůsobenou suspenzi, chemicky definovaným médiem a procesem s ověřenou výkonností v klinicky relevantním měřítku. Tato platforma může výrazně zkrátit dobu vývoje a rozšiřování procesu, a to buď ve vašich vlastních zařízeních, nebo s využitím našich smluvních výrobních kapacit, aby se vaše terapie rychleji dostala k pacientům. Mezi atributy patří:
  • Buněčné a charakterizované buňky v bance GCMP
  • Chemicky definované médium
  • Ověřená výkonnost pro růst buněk, transfekci plazmidů a produkci lentivirových virů v bioreaktorech v měřítku
  • Licence k dispozici pro klinické a komerční použití
VirusExpress® 293T Lentiviral Production Cells jsou optimalizovány pro produkci lentivirálních vektorů pro aplikace genové terapie. Komplexní uživatelské protokoly vás provedou od přípravy semen až po transfekci a produkci virů ve velkém měřítku, což umožňuje bezproblémové rozšiřování. Robustní dokumentace kvality umožňuje podání žádosti o regulaci a komercializaci vaší genově modifikované buněčné terapie.
Barevné grafické znázornění procesu, při němž se ze žluté a oranžové palety vyčleňují fialové geometrické tvary, které se následně přemění na dvě barevné lahvičky s látkami, které se poté testují a schvalují, jak je uvedeno zelenou značkou na klipsu.
Obrázek 2.Platforma pro produkci AAV VirusExpress® je vybavena buněčnou linií HEK293 upravenou pro suspenzi, chemicky definovaným médiem a výrobním procesem s ověřenou výkonností.
Platforma pro produkci AAV VirusExpress®
Platforma VirusExpress®. AAV Production Platform nabízí na transfekci založené řešení problémů s produkcí Adeno-Associated Viral (AAV), které se vyznačuje buněčnou linií přizpůsobenou suspenzi, chemicky definovaným médiem a klinicky relevantním postupem dramaticky zkracujícím dobu do komerční produkce. Společnost VirusExpress® nabízí flexibilitu při využití našich smluvních výrobních kapacit nebo vašich vlastních zařízení, abyste urychlili svou terapii pro pacienty.
  • Suspendovaná upravená buněčná linie 293 AAV Production Cells optimalizovaná pro výrobu AAV vektorů pro aplikace genové terapie.
  • Chemicky definované médium, které zmírňuje obavy o živočišný původ a dodavatelský řetězec.
  • Buněčné banky vyrobené v souladu s GMP (21CFR210, 211, 600, 610) a plně charakterizované.
  • Prokázaný výkon pro růst buněk, transfekci plazmidů a produkci AAV ve velkokapacitních bioreaktorech v klinicky a komerčně relevantním měřítku, které poskytly titry genomu přesahující >2x1010 gc/ml.
  • Licence jsou k dispozici pro výzkumné, klinické a komerční využití v závislosti na tom, v jaké fázi vývoje genové terapie je potřeba.
  • Zkrácení doby vývoje a rozšiřování procesu přibližně o 40 %.
  • Robustní kvalitní dokumentace na podporu podání žádosti o regulaci a komercializaci vaší buněčné terapie modifikované genem nebo genové terapie.
Máme správné buněčné linie, produkty médií, výrobní technologie a odborné znalosti, abychom splnili časové plány našich zákazníků a potřeby jejich pacientů. Odhadujeme, že s využitím výrobní platformy VirusExpress® AAV můžete být schopni zahájit klinickou výrobu již za 6 měsíců na rozdíl od ~3 let u vlastní buněčné linie a procesu, protože výběr klonů, vývoj buněčných linií a buněčné bankovnictví GMP jsou kompletní, stejně jako podstatný vývoj procesu a vývoj bioreaktoru ve velkém měřítku. Využití našich odborných znalostí v oblasti výroby virových vektorů a také využití našich šablonových procesních řešení vám pomůže dodat genovou terapii pacientům rychleji.