Merck
DomůProduktyAnalytická chemieReferenční materiályKontrolované látky a normy pro nedovolené drogy
Kontrolované látky a normy pro nedovolené drogy
Kontrolované látky a nelegální drogy jsou chemické sloučeniny, jejichž výroba, distribuce a užívání jsou kontrolovány nebo zakázány zákonem kvůli jejich zneužívání, závislosti a nepříznivým účinkům na zdraví. A ať už jsou legálně regulované pro lékařské použití, nebo nelegální, je třeba je testovat, aby bylo chráněno veřejné zdraví, lépe informována politická rozhodnutí a podporovány bezpečnější postupy při užívání drog. 
Přesné a spolehlivé testování a analýza drog závisí do značné míry na dostupnosti a používání referenčních standardů. Tyto referenční standardy, které jsou vysoce čisté a dobře charakterizované, slouží jako srovnávací měřítka a zajišťují platnost a přesnost analytických metod používaných při testování drog. Vytvořením standardizovaného rámce umožňují referenční standardy konzistentní a reprodukovatelné výsledky v různých laboratořích, což usnadňuje přesnou identifikaci, kvantifikaci a kontrolu kvality drog.
  • Standardy pro acylkarnitin
  • Standardy pro alkohol
  • Amfetaminy
  • Analgetika (jiná než opiáty)
  • Anestetika
  • Anestetika
  • Antikonvulziva/Antepileptika
  • Antidepresiva
  • Antimykotika
  • Antihistaminika
  • Antipsychotika
  • Barbituráty
  • Benzodiazepiny
  • Benzodiazepiny
  • Žlučové kyseliny
  • Normy kanabinoidů
  • Srdeční drogy
  • Katecholaminy
  • Kathinony
  • Kathinony
  • Certifikované referenční materiály v matrici
  • Analogy kokainu
  • Fentanyly
  • Halucinogeny
  • Imunosupresiva
  • Nebenzodiazepiny
  • /li>
  • NSAID
  • Opiáty
  • Ostatní drogy
  • Fenetylaminy
  • Proteinové normy
  • Relaxancia kosterního svalstva
  • Steroidy/Hormony
  • Stimulancia
  • Stimulanty
  • Syntetické kanabinoidy
  • Hormony štítné žlázy
  • Standardy vitaminů
  • Léky na hubnutí
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Nabízíme široký výběr certifikovaných referenčních materiálů (CRM) a referenčních materiálů (RM) pro kontrolované látky a nelegální drogy zneužívání spolu s jejich mateřskými látkami, metabolity a stabilně značenými interními standardy. Tyto CRM a RM jsou vhodné pro širokou škálu chromatografických a hmotnostně spektrometrických testovacích aplikací, jako je klinické testování drog, toxikologické testování drog, forenzní analýza drog, farmaceutické testování drog a výzkum, klinické diagnostické testování, profilování konopí a stanovení jeho účinnosti, sportovní/antidopingové testování, monitorování bolesti předepsané lékařem, testování drog v moči, testování alkoholu, testování alkoholu v krvi a screening drog u zaměstnanců.
Výběr společnosti Cerilliant® zahrnuje komplexní nabídku referenčních materiálů pokrývajících širokou škálu přírodních a syntetických zneužívaných drog, včetně opioidů, kanabinoidů, stimulancií, depresiv, halucinogenů, steroidů, disociativních anestetik, značkových drog a léků na předpis.
Vlastnosti a výhody
  • Kontrolovatelnost podle standardů SI a vyšších řádů NIST prostřednictvím nepřerušeného řetězce porovnávání
  • Vyrobeno v rámci akreditace ISO/IEC 17025 a ISO 17034
  • Přiloženo komplexní osvědčení o analýze (CoA) pro efektivní audit
  • Důkladně testováno prostřednictvím studií stability v reálném čase pro zajištění přesnosti a trvanlivosti
  • Gravimetricky připraveno pomocí kvalifikovaných přesných vah pro zajištění minimální nejistoty
  • li>Zavřeno v plameni pod argonem do ampulí pro dlouhodobou skladovatelnost
  • Nabízeno v praktickém formátu, osvobozeném od DEA, pro zvýšení efektivity laboratoře