Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 780,00 Kč | |
| 5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 9 840,00 Kč |
O této položce
2 780,00 Kč
Quality Level
assay
≥99.0% (T)
form
powder
analyte chemical class(es)
dendrimers, fullerenes, peptides, proteins
technique(s)
MALDI-MS: suitable
color
slightly yellow
mp
~202 °C
solubility
dioxane: 1 g/10 mL at Hot, clear to slightly hazy (Very Faint Yellow to Dark Yellow and Very Faint Orange to Dark Orange)
cation traces
Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
suitability
in accordance for UV test, suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
COc1cc(\C=C\C(O)=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H12O5/c1-15-8-5-7(3-4-10(12)13)6-9(16-2)11(8)14/h3-6,14H,1-2H3,(H,12,13)/b4-3+
InChI key
PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
General description
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.5% (HPLC) | assay ≥98% | assay ≥99.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility dioxane: 1 g/10 mL at Hot, clear to slightly hazy (Very Faint Yellow to Dark Yellow and Very Faint Orange to Dark Orange) | solubility dioxane: 1 g/10 mL at hot, clear, faintly yellow to yellow | solubility H2O: slightly soluble (lit.)(lit.), methanol: water: soluble (lit.)(lit.), polar organic solvents: soluble (lit.)(lit.) | solubility - |
| form powder | form - | form powder | form - |
| mp ~202 °C | mp ~202 °C | mp ~202 °C | mp 195-205 °C (dec.) |
| cation traces Ba: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg | cation traces Al: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Ca: ≤2 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤2 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤2 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg | cation traces - | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sinapic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.
Objevte naši širokou škálu produktů pro intaktní hmotnostní analýzu monoklonálních protilátek, včetně velikostně vylučovacích kolon (SEC), iontoměničových kolon, kolon s reverzní fází, pufrů HPLC, matric a standardů MALDI, vysoce čistých rozpouštědel, činidel, nástrojů pro přípravu proteinových vzorků a certifikovaných referenčních materiálů.
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 85429-5G | 04061833024232 |
| 85429-1G | 04061833024225 |