Purifikace gDNA
Soupravy pro purifikaci DNA se používají k extrakci a izolaci DNA ze vzorků, přičemž odstraňují biologické a chemické nečistoty, jako jsou zbytky buněk, sérum, proteiny, lipidy a iontové složky. Soupravy pro čištění DNA se také používají k čištění a přípravě vzorků DNA pro použití v různých navazujících aplikacích, včetně klonování, editace genů, hybridizace in situ, PCR, qPCR, multiplexní PCR, sekvenování a sekvenování nové generace (NGS).
Přehled sekcí
Products
Sady pro purifikaci DNA GenElute™
Klasické sady pro purifikaci DNA GenElute™ využívají křemičitou pryskyřici, která silně váže DNA za podmínek s vysokým obsahem soli a umožňuje odstranění proteinů, malých RNA a dalších molekul pomocí promývacích kroků s použitím roztoku soli a ethanolu. Po promytí se přečištěná DNA eluuje ve vodě nebo TE pufru. K dispozici je široké portfolio purifikačních souprav GenElute™ DNA přizpůsobených konkrétním typům vzorků, které umožňují purifikaci genomové DNA (gDNA) z buněčných kultur, savčích tkání, krve, bakterií, virů, rostlinných tkání, půdy, vody, moči a stolice. Soupravy GenElute™ Cell-Free DNA Kits umožňují rychlé a účinné čištění cirkulující volné DNA (cfDNA) a získávají fragmenty bezbuněčné DNA v rozsahu 100 bp - 500 bp, které jsou vhodné pro širokou škálu následných aplikací včetně sekvenování nové generace, qPCR a bisulfitového sekvenování.
Vlastnosti:
Využívá se pro tvorbu fragmentů DNA:
- Metoda purifikace DNA na bázi oxidu křemičitého
- Vysoký výtěžek, vysoká čistota DNA při nejnižších nákladech na přípravu
- Nejběžnější technika používaná pro purifikaci DNA v laboratorních pracovních postupech
- ~90minutový protokol (liší se v závislosti na době lyzace)
- Komplexní portfolio souprav přizpůsobených pro konkrétní typy vzorků
- Vakuové a spinové formáty
- K dispozici je více analytů (duální soupravy pro kopurifikaci RNA/DNA)
Sady pro purifikaci DNA GenElute™-E Single Spin
Sady pro purifikaci DNA GenElute™-E využívají techniku negativní chromatografie závislou na vylučování velikosti k izolaci a purifikaci nukleové kyseliny během jediného spinu. Při chromatografii s vyloučením velikosti se molekuly oddělují podle velikosti. Menší molekuly, jako jsou proteiny, lipidy a iontové složky, se zachytí v pórech stacionární fáze kolony. Větší molekuly DNA procházejí kolonou rychle, protože jsou příliš velké na to, aby se do pórů dostaly. Využitím tohoto rozdílu ve velikosti umožňují purifikační soupravy GenElute™-E purifikaci DNA během jediného odstřeďování bez nutnosti několika vazebných a promývacích kroků.
Features:
- Metoda purifikace DNA pomocí negativní chromatografie založená na vylučování velikosti
- Zjednodušený pracovní postup
- Rychlý protokol (3 minuty praktické práce, celkem 15-45 minut v závislosti na době lyzace)
- Méně chemických nečistot, bez chaotropních solí nebo alkoholových promývacích roztoků, které mohou inhibovat následné procesy, jako je PCR
- Méně biologických nečistot, s menším střihem genomové DNA díky sníženému počtu kroků odstřeďování
- Méně plastového odpadu a žádné nebezpečné vazebné nebo promývací pufry
- Ekologicky šetrné balení
- Snadno dodržitelné protokoly a kontrolní seznamy
- Portfolio souprav přizpůsobených pro purifikaci genomové DNA, čištění PCR a extrakci do gelu
EXTRACT-N-AMP™ PCR KITY
Extract-N-Amp™ PCR kity jsou první integrované kity pro extrakci a amplifikaci DNA z krve, tkání a rostlinných vzorků. Tyto inovativní soupravy poskytují všechna činidla potřebná k rychlému uvolnění DNA a amplifikaci zájmových cílů pomocí PCR. Nová metoda extrakce eliminuje potřebu dlouhého enzymatického štěpení nebo homogenizace. Soupravy také obsahují speciálně vytvořenou směs PCR ReadyMix™ pro horký start pro amplifikaci přímo z extraktu.
Vlastnosti:
Využívají se pro získání extraktu z DNA:
- Integrovaná purifikace a amplifikace
- Zjednodušené zpracování vzorků
- Sady obsahují všechna činidla, patentované pufry a enzymy potřebné k rychlé extrakci a amplifikaci zájmových cílů z různých buněk a
- Součástí je také pufr s pufrem a enzymem, který se používá k amplifikaci.nbsp;tkání
- REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ obsahuje inertní barvivo, které funguje jako sledovací barvivo a umožňuje pohodlné načtení PCR reakce na agarózové gely pro analýzu
Související zdroje produktů
- Product Guide: Nucleic Acid Purification
Our diverse portfolio of products is guaranteed to get your DNA or RNA isolated, purified, and ready for amplification.
- Article: Extract-N-Amp™ Product Guide
Soupravy Extract-N-Amp™ PCR jsou prvním integrovaným procesem extrakce a amplifikace na světě pro rychlé testy krve, tkání nebo rostlin.
- Article: GenElute™ Mammalian Genomic DNA Miniprep Kit Protocol
The GenElute™ Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
- Article: GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit Protocol (NA2100, NA2110, NA2120)
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
- Article: Genomic DNA Sample Purification and Quality Assessment
Jednoduché metody purifikace DNA/RNA pomáhají při analýze genomů z různých zdrojů a zvyšují efektivitu výzkumu.
- Article: Impact of GenElute™-E Purification Method on Accuracy of DNA Quantitation and Downstream Enzymatic Processes
Evaluation of the purity of genomic DNA by UV spectrophotometry, gel electrophoresis, and downstream qPCR using GenElute™-E DNA purification kits.
- Article: GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep Kit Protocol (G2N10, G2N70, G2N350)
This article describes a simple and convenient procedure to isolate pure DNA from a variety of plant species using the GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep Kit.