Merck
DomůAplikaceBiologie bílkovinPrůtoková cytometrie
Průtoková cytometrie
Úvod do průtokové cytometrie
Průtoková cytometrie je technologie, která využívá jeden nebo více laserů k multiparametrické analýze jednotlivých buněk. Každá buňka nebo částice je analyzována pomocí rozptylu viditelného světla nebo fluorescence, protože buňky rychle procházejí kolem každého laseru. Nezávisle na analýze rozptylu světla se měření fluorescence provádí transfekcí a expresí běžných fluorescenčních proteinů (např. zeleného fluorescenčního proteinu, GFP) a barvením pomocí fluorescenčně konjugovaných protilátek nebo fluorescenčních barviv. Průtoková cytometrie je výkonná technologie, která se běžně používá ve výzkumných aplikacích molekulární a buněčné biologie, včetně imunologie, biologie rakoviny a výzkumu nemocí.
Doporučené kategorie
grafické znázornění interakce protilátky s antigeny, které představuje žlutou strukturu ve tvaru písmene Y na fialovém pozadí se zelenými tečkami na koncích a barevnými čarami naznačujícími různé cesty nebo interakce.
Protilátky pro průtokovou cytometrii
Prozkoumejte náš výběr vysoce kvalitních protilátek pro průtokovou cytometrii a najděte ty správné primární a sekundární protilátky pro svůj výzkum v oblasti průtokové cytometrie.
Obchod s produkty
Multipack protilátek ZooMAb®
Protilátky ZooMAb®
Vyzkoušejte rekombinantní protilátky ZooMAb®, které byly vyvinuty pro výjimečnou konzistenci a výkon v různých aplikacích.
Obchod s produkty
Koňská bujná granulační tkáň (hrdé maso) obarvená pomocí Anti-von Wille
Sekundární protilátky
Prozkoumejte sekundární protilátkové reagencie a zdroje, které vám pomohou vybrat správné sekundární protilátky pro váš další průlom.
Obchod s produkty
Protilátky a značky pro průtokovou cytometrii
Provádění analýzy průtokovou cytometrií zahrnuje použití různých protilátek a značek pro průtokovou cytometrii. Protilátky pro průtokovou cytometrii se používají ke specifické vazbě na různé buněčné markery, což pomáhá charakterizovat typ buněk a v rámci experimentu posoudit případné změny v expresi proteinů. K vizualizaci protilátek pro detekci v průtokovém cytometru lze v závislosti na návrhu experimentu použít řadu typů značek, včetně barviv nukleových kyselin, barviv pro životaschopnost buněk, polymerních barviv, kvantových teček, malých organických molekul a fluorescenčních proteinů. Protilátky se obvykle značí přímou konjugací (buď jako komerčně dostupné produkty, nebo konjugační soupravy umožňující koncovému uživateli provést reakci), nebo pomocí sekundárních protilátek. 
Použití průtokové cytometrie
Průtokovou cytometrii využívá řada oborů a často analyzuje více parametrů v různých populacích buněk. Mezi běžné aplikace v molekulární biologii patří analýza rekombinantně exprimovaných fluorescenčních proteinů, které mají indukovanou expresi v různých typech buněk za účelem objasnění funkce genů nebo pro in vivo sledování buněk. Zatímco barvení DNA umožňuje analýzu buněčného cyklu, použití protilátek umožňuje širokou škálu analýz včetně, přenosu signálu, RNA a exprese proteinů. Imunofenotypizace je však jednou z nejčastěji používaných aplikací průtokové cytometrie. Při imunofenotypizaci se protilátky konjugované s fluorochromem zaměřují na více povrchových antigenů buněk, aby bylo možné identifikovat specifické imunitní buňky v populaci buněk.
Analýza dat průtokové cytometrie
Analýza dat průtokové cytometrie často zahrnuje identifikaci specifické oblasti buněk nebo shluku a použití dalších parametrů v rámci experimentu, včetně zkoumání, zda jsou přítomny další faktory identifikující buňky, aby bylo možné získat další informace o buněčné identitě. K dispozici je řada počítačových softwarových programů, které se běžně používají k usnadnění tohoto druhu analýzy dat a dalších analýz buněčného cyklu.
Přístrojové vybavení pro průtokovou cytometrii
Souhrn základních komponent používaných v průtokových cytometrech zahrnuje elektroniku, optiku a fluidiku. Fluidika slouží jako systém pro přívod kapaliny, který směruje vzorek k optickým součástem, jež se skládají z excitační optiky (laser) a sběrné optiky, která se skládá z fotodiod a fotonásobičů (PMT). Důležité je, že elektronické komponenty převádějí informace z detektorů na digitální signály, které jsou interpretovány počítači. Kombinace dalších systémů usnadňují pokročilejší analýzy vzorků, včetně použití buněčných sorterů k čištění a sběru vzorků a zobrazovacích cytometrů, které kombinují průtokovou cytometrii s fluorescenční mikroskopií. 