Merck
Suchá barviva a certifikovaná mořidla
Pro mikroskopickou analýzu v hematologii, cytologii, histologii a bakteriologii se k přípravě barvicích roztoků často používají suchá barviva. Nejkonzistentnější a nejspolehlivější barviva a mořidla používaná při barvení buněk a tkání pro výzkum a klinické barvení musí být vyráběna pod přísnou kontrolou GMP a dále certifikována agenturami pro kontrolu kvality.  
Nabízíme širokou škálu barviv a mořidel pro buněčnou a tkáňovou diagnostiku, která jsou nezávisle testována na biologická a lékařská kritéria účinnosti a certifikována Komisí pro biologická barviva (BSC) a vyhovují normě CE pro IVD. BSC zajišťuje kvalitu barviv prostřednictvím nezávislého testování podle náležitě přísných chemických a výkonnostních kritérií.
Naše produkty pro tkáňovou diagnostiku podporujeme silnou technickou podporou založenou na dlouholetých zkušenostech a vlastních histopatologů. 
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Certistain® Barviva
Náš Certistain® barviva splňují přísné požadavky na spolehlivou kvalitu barvení, trvale vysoký obsah barviva, stabilitu jednotlivých šarží a standardizované chemické a fyzikální parametry. Každá šarže surovin je chemicky analyzována podle přísných specifikací a testována na funkční vlastnosti v příslušných aplikacích. To zaručuje vysoký obsah barviva a kvalitu mořidla. Všechna barviva Certistain® jsou navíc produkty IVD vyhovující normě CE, které jsou vyvinuty podle kritérií komise Biological Stain Commission, USA.
HARLECO® Barviva
Podrobnosti, které se týkají barviv, jsou uvedeny v tabulce 1.Od roku 1919 dodávají barviva a mořidla značky HARLECO® vašim vzorkům vynikající kontrast, barvu a jasnost. Mořidla HARLECO® pokrývají nejen klasické receptury, ale také mnoho nových a vylepšených modifikací, vyvinutých na základě našich dlouholetých zkušeností. Díky široké řadě produktů můžeme uspokojit potřeby vaší laboratoře pro rutinní práci i pro mnoho speciálních aplikací, včetně diagnostických barviv pro cytologii, hematologii, mikrobiologii a histopatologii. Kromě barvicích roztoků nabízíme kompletní řady produktů pro přípravu vzorků, pufry a některé z nových receptur pro bezpečnější fixaci a manipulaci se vzorky.
Midas® III-Plus Automated Slide Stainer
Midas® III-Plus Automated Slide Stainer
Midas® III.® III-Plus automated mořič je navržen pro práci s mořidly HARLECO® a je dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil vašim současným protokolům barvení. Je navržen tak, aby bez námahy prováděl rutinní hematologické a bakteriologické barvení. Protože je přístroj plně programovatelný, můžete zopakovat své stávající techniky barvení a zajistit tak konzistentní výsledky pro nátěry periferní krve a kostní dřeně i bakteriologické nátěry. Systém využívá techniku barvení ponořeným sklíčkem, která zajišťuje rovnoměrné obarvení každého vzorku a snižuje spotřebu barviva až o 50 %. Tento barvicí přístroj se stane novým základním kamenem vaší laboratoře.
Mezi klíčové funkce patří:
  • Malé rozměry a nenáročná údržba
  • Až 30 sklíček nebo krycích sklíček rovnoměrně obarvených během několika minut
  • Střední výkonnost, obarvení až 1 000 sklíček za den
  • Automatický elektronický autotest při spuštění
  • Všestranný mořič s 9 uživatelsky definovanými programy, z nichž každý obsahuje až 29 možných kroků zpracování
  • Ideální pro mořidla Wright, Giemsa, Wright-Giemsa, Pappenheim, Hemacolor
  • sup>® a Leishmanovo barvení krevních nátěrů a nátěrů kostní dřeně
  • Snadné použití pro aplikace barvení podle Grama, Kinyouna a AFB
Systém pro ruční barvení sklíček
Postupy ručního barvení lze provádět pohodlněji pomocí stojanu pro ruční barvení Harleco® pro histologii, cytologii a hematologii. Už žádné špinavé nádoby Coplin, které je třeba čistit. Stojan má 10 barvicích pozic s likvidačními nádobami a víčky, která chrání barviva a roztoky, když se nepoužívají. Přechod na jiné postupy barvení nebyl nikdy jednodušší a rychlejší. Stojan je umístěn nad odkapávací miskou odolnou proti rozpouštědlům, která udržuje špinavé skvrny mimo pracovní desku. Každý stojan na ruční barvení je dodáván s držákem na sklíčka, který pojme až 30 sklíček.