Purifikace RNA
Purifikace RNA je v mnoha analýzách důležitým prvním krokem vzhledem ke snadné rozložitelnosti RNA. Soupravy pro purifikaci RNA GenElute™ umožňují rychlou a účinnou purifikaci RNA z různých zdrojů s minimální degradací, maximální čistotou a vysokou výtěžností a návratností. Purifikační soupravy GenElute™-E Single Spin RNA lze použít k vyčištění RNA preparovaných vzorků během jediného spinu pro PCR a následné aplikace.
Přečtěte si více informací o
Products
Sady pro purifikaci RNA GenElute™
Klasické sady pro purifikaci RNA GenElute™ používají oxid křemičitý nebo karbid křemíku, který silně váže RNA a umožňuje odstranění proteinů a dalších biologických kontaminantů v promývacích krocích. Soupravy pro purifikaci mRNA používají oligo dT30 kovalentně navázané na polystyrenové kuličky, které zachycují polyadenylovanou mRNA pomocí hybridizace. Po promytí se purifikovaná RNA eluuje. K dispozici je široké portfolio purifikačních souprav GenElute™ přizpůsobených specifickým typům vzorků, které umožňují purifikaci celkové RNA a mRNA z buněk, tkání, séra, plazmy, bakterií, virů a rostlinných tkání.
Vlastnosti:
- Vysoký výtěžek, vysoká čistota RNA s minimální degradací
- Komplexní portfolio souprav optimalizovaných pro purifikaci celkové RNA nebo mRNA z různých typů vzorků
- Nabízí se v různých velikostech a formátech, od souprav pro miniprep, midiprep a maxiprep až po vysoce výkonné soupravy pro 96 jamek
- Obsahuje soupravy pro ko-purifikaci RNA/DNA
- Vakuové a spinové formáty
Sady pro purifikaci RNA GenElute™-E single Spin
Sady pro purifikaci RNA GenElute™-E využívají techniku negativní chromatografie závislou na vylučování velikosti k izolaci a purifikaci nukleové kyseliny během jednoho spinu. Menší molekuly, jako jsou proteiny, se zachytí v pórech stacionární fáze kolony. Větší molekuly RNA procházejí kolonou rychle, protože jsou příliš velké na to, aby se do pórů dostaly. Využitím tohoto rozdílu ve velikosti umožňují purifikační soupravy GenElute™-E purifikaci RNA během jediného spinu bez nutnosti několika vazebných a promývacích kroků.
Vlastnosti:
Využívají se pro výrobu molekul EluElute:
- Metoda purifikace RNA pomocí negativní chromatografie založená na vylučování velikosti
- Zjednodušený pracovní postup
- Rychlý protokol (3 minuty praktického použití, celkem 15 minut přípravy)
- Příprava RNA pomocí negativní chromatografie.Méně chemických nečistot, bez chaotropních solí nebo alkoholových promývacích roztoků, které mohou inhibovat navazující procesy, jako je PCR
- Snížení množství plastového odpadu a žádné nebezpečné vazebné nebo promývací pufry
- Sady přizpůsobené pro čištění RNA
RNA Purification Essentials
K ochraně RNA před degradací je k dispozici řada činidel. Činidlo Stabilyser™ je patentovaná formulace detergentů a rozpouštědel optimalizovaná pro účinnou extrakci, stabilizaci a skladování proteinů, DNA a RNA ze vzorků tkání. Činidlo RNaseZAP™ je čisticí prostředek pro odstraňování RNázy ze skleněného nádobí, plastových povrchů, pracovních desek a pipetátorů. RNAlater® činidlo je vodné, netoxické činidlo pro skladování tkání, které rychle prostupuje tkání a stabilizuje a chrání buněčnou RNA prostřednictvím inaktivace RNázy. RNAstabilní® činidlo se používá k pokrytí dna skladovacích zkumavek nebo jamek a chrání pikogramové až mikrogramové množství RNA při pokojové teplotě.
Související zdroje produktů
- Article: Viral RNA Purification Protocol Using GenElute™ Spin Prep Kits
Instructions for purifying viral RNA using GenElute™ RNA purification spin prep kits.
- Article: Viral RNA Purification Protocol Using GenElute™ Mammalian Total RNA Purification Kits
Instructions for purifying viral RNA using GenElute™ Mammalian Total RNA Purification Kits.
- Article: MystiCq® MicroRNA® Quantitation System
Method for purification, reverse transcription and quantitative PCR for MicroRNA® using MystiCq® reagents.
Související webové semináře
Podívejte se na náš krátký webinář, kde se dozvíte, jak činidlo Stabilyser™ umožňuje účinnou lýzu tkání a stabilizaci vysoce kvalitní RNA a funkčně aktivních proteinů.